Precyzyjne i powtarzalne dozowanie w laboratoriach badania żywności
Pompa DosiPump z gładkiej stali nierdzewnej firmy BioTool do stosowania w laboratoriach mikrobiologicznych i badania żywności.
- Łatwe czyszczenie i dostęp do wszystkich części
- Solidny metalowy korpus umożliwia bezpośrednie zamocowanie na stoliku
- Prosty system montowania przewodów umożliwia ich szybką wymianę
- Wyjątkowa metalowa głowica pompy znakomita dla hartowanych i gorących cieczy
- Niska pulsacja z zastosowaniem 10-rolkowej głowicy 2-kanałowej
- 2 wersje pomp: maks. 800 ml/min i 2400 ml/min
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
Model | Opis | Nr kat. | Cena | Ilość | |
---|---|---|---|---|---|
BTOL730000-EU | DosiPump DP1000, wtyczka UE | 710-1558E | |||
BTOL730000-CH | DosiPump DP1000, wtyczka CH | 710-1560E | |||
BTOL730000-UK | DosiPump DP1000, wtyczka UK | 710-1559E | |||
BTOL740000-EU | DosiPump DP1000 Fast, wtyczka UE | 710-1561E | |||
BTOL740000-CH | DosiPump DP1000 Fast, wtyczka CH | 710-1560E | |||
BTOL740000-UK | DosiPump DP1000 Fast, wtyczka UK | 710-1562E |