Ściereczki do pomieszczeń czystych
Są one integralną częścią złożonego procesu czyszczenia, w którym usuwane są zanieczyszczenia na ogół niewidoczne gołym okiem, i pomagają zachować podstawowe zasady dobrej praktyki higienicznej wraz z czystym wyglądem.
Aby zapewnić skuteczne czyszczenie, ściereczki do pomieszczeń czystych muszą być w stanie wchłonąć różnorodne zanieczyszczenia w jak najkrótszym czasie i bez rozprowadzania przez siebie dalszych zanieczyszczeń w postaci cząstek, włókien, jonów lub zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Ponieważ wymagania dotyczące pomieszczeń czystych są bardzo zróżnicowane, wybrane ściereczki muszą być odpowiednie do zastosowania. Różne materiały i struktura ściereczek do pomieszczeń czystych wywierają ogromny wpływ na ich właściwości techniczne i funkcjonalne.