Europejskie normy dotyczące jednorazowej odzieży chroniącej przed chemikaliami
Oznakowanie CE odzieży ochronnej
Odzież ochronna należy do grupy środków ochrony indywidualnej (ŚOI), dlatego musi spełniać wymagania Dyrektywy Europejskiej 89/686/WE, która określa wymagania BHP. Symbolicznie reprezentowany przez znak CE, ustanawia system klasyfikacji środków ochrony indywidualnej w oparciu o poziom zapewnianej ochrony.
3 kategorie
Kategoria I - Małe ryzyko: Minimalne ryzyko
Kategoria II - Pośrednie ryzyko: Średnie ryzyko
Kategoria III - Poważne ryzyko: Poważne lub śmiertelne niebezpieczeństwo
Normy dotyczące jednorazowej chemicznej odzieży ochronnej w kategorii III
W tej kategorii jest 6 poziomów ochrony (typów).
Każdy typ reprezentuje zdolność odzieży do ochrony przed określoną ekspozycją produktów (gaz, ciecz lub kurz) i określa minimalne wymagania ochrony. Wybór odzieży opiera się na pracy do wykonania.
Kategoria III | Poważne ryzyko: Poważne lub śmiertelne niebezpieczeństwo | ||
TYP 1 | Gazoszczelny (gazy, opary, ciecze i aerozole cząstek) | EN 943-1 | |
TYP 2 | Nie gazoszczelny (ograniczona nieprzepuszczalność gazów) | EN 943-2 | |
TYP 3 | Szczelny na ciecz (strumień cieczy pod ciśnieniem do 1,5 bar) | EN 14605 | |
TYP 4 | Ciecze aerozoloszczelne (ciecze rozpylane z szybkością 4,5 l/min pod ciśnieniem 3 bar) | EN 14605 | |
TYP 5 | Ochrona przed cząstkami stałymi unoszącymi się w powietrzu (od 1 do 10 μm) | EN ISO 13982-1 | |
TYP 6 | Ograniczona ochrona przed płynnymi oparami | EN 13034 |
Inne rodzaje ochrony
Ochrona przed skażeniem radioaktywnym cząstkami (brak ochrony przed promieniowaniem radioaktywnym!) | EN 1073-2 | |
Ochrona biologiczna (bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy) | EN 14126 | |
Wyładowania elektrostatyczne EN 1149 | EN 1149-1 |
Obowiązki pracodawcy
Pracodawca musi ocenić zapotrzebowanie na odzież ochronną, w zależności od czynności, które mają być wykonywane, i bezpłatnie dostarczyć pracownikom odpowiedni sprzęt. Pracodawca musi również zapewnić swoim pracownikom szkolenie w zakresie rodzajów odzieży ochronnej, jaką należy nosić pod danych okolicznościach.
Wybrana odzież musi:
- Być dostosowana do charakteru ryzyka
- Dopasowana do użytkownika
- Wygodna w noszeniu
- Opatrzona oznakowaniem CE, jeśli sprzęt ma chronić przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, jak ma to miejsce w przypadku Kategorii III