Europejskie normy dla obuwia zawodowego i ochronnego
Normy
EN ISO 20345: Obuwie ochronne (podnosek 200 J) o podwyższonej odporności na ślizganie - Kategoria S
EN ISO 20345:2011*: Nowa zaktualizowana norma dotycząca obuwia ochronnego – Kategoria S
EN ISO 20346: Obuwie ochronne (podnosek 100 J) - Kategoria P
EN ISO 20347: Obuwie zawodowe (bez podnoska) - Kategoria O
Zgodność z normą potwierdza certyfikat CE.
Europejskie standardy | ||||||
EN ISO 20345 | Obuwie ochronne (200 J podnosek) | SB | S1 | S1P | S2 | S3 |
EN ISO 20346 | Obuwie ochronne (100 J podnosek) | PB | P1 | - | P2 | P3 |
EN ISO 20347 | Obuwie zawodowe (bez podnoska) | OB | O1 | - | O2 | O3 |
Zabezpieczone ryzyka | ||||||
Podstawowe zagrożenia*** | X | X | X | X | X | |
Zamknięty tył | - | X | X | X | X | |
Profilowana podeszwa zewnętrzna | O | X | X | X | X | |
Kategoria zastosowań profesjonalnych | ||||||
A | Antystatyczny | O | X | X | X | X |
E | Amortyzująca pięta | O | X | X | X | X |
WRU | Wodoodporna cholewka | O | - | - | X | X |
P | Podeszwa odporna na przebicie | O | - | X | - | X |
C | Opór elektryczny, przewodność | O | O | O | O | O |
HI | Izolacja cieplna | O | O | O | O | O |
CI | Izolacja od zimna | O | O | O | O | O |
HRO | Podeszwa zewnętrzna odporna na ciepło kontaktowe | O | O | O | O | O |
AN | Ochrona kości skokowej | O | O | O | O | O |
WR | Wodoodporność całego buta | O | O | O | O | O |
M | Ochrona śródstopia |
O | O | O | O | O |
X = obowiązkowy
O = opcjonalnie
* Wszystkie produkty muszą być certyfikowane i wyprodukowane zgodnie z nowym standardem. Od 30 czerwca 2013 roku producenci są zobowiązani do certyfikacji, produkcji i komercjalizacji wszystkich produktów zgodnie z normą EN ISO 20345:2011. Dystrybutorzy powinni kupować tylko produkty certyfikowane zgodnie z wersją standardu 2011; mogą jednak kontynuować sprzedaż produktów certyfikowanych zgodnie z poprzednimi normami już znajdujących się w ich magazynach, bez limitu daty końcowej.
** Podstawowe zagrożenia są zdefiniowane w następujący sposób: Jakość i właściwości użytych materiałów (skór, wyściółka, podeszwy itp.), odporność na rozdarcie, zginanie i ścieranie, przepuszczalność wody i pary wodnej, przyczepność górnej podeszwy i właściwości antypoślizgowe podeszwy.
Podeszwa antypoślizgowa
SRA
Podłoże testowe : Ceramika
Smar: laurylosiarczan sodu
>0,32 płaskie obuwie
>0,28 obuwia z obcasem 7°
SRB
Podłoże testowe: stal
Smar: gliceryna
>0,18 płaskie obuwie
>0,13 lobuwia z obcasem 7°
SRC
SRC = SRA+SRB
ESD (Wyładowania elektrostatyczne)
Buty ESD chronią elementy zagrożone elektrostatycznie w wrażliwych miejscach pracy i zapobiegają iskrzeniu i wybuchom.
Przewodnik po rozmiarach
Rozmiary EU | Rozmiary UK |
34,5 | 2 |
35 | 2.5 |
35,5 | 3 |
36 | 3.5 |
37 | 4 |
37,5 | 4.5 |
38 | 5 |
39 | 5.5 |
39,5 | 6 |
40 | 6.5 |
41 | 7 |
41,5 | 7.5 |
42 | 8 |
42,5 | 8.5 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
44,5 | 10 |
45 | 10.5 |
46 | 11 |
46,5 | 11.5 |
47 | 12 |
47,5 | 12.5 |
48 | 13 |
49 | 13.5 |
Europejskie normy dla obuwia ochronnego
Obuwie ochronne
EN ISO 20345: Najwyższa ochrona. Noski testowane do 200 dżuli. Klasyfikacja S.
SB | Spełnione podstawowe wymagania dotyczące obuwia ochronnego - ochrona 200 dżuli |
S1 | 200 dżuli Ochrona podnoska. Zamknięta część piętowa (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
S2 | 200 dżuli Ochrona podnoska. Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Odporność na przenikanie wody i nasiąkliwość wodą. |
S3 | 200 dżuli Ochrona podnoska. Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Wnikanie wody i odporność na nasiąkliwość. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
S4 | 200 dżuli Ochrona podnoska. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
S5 | 200 dżuli Ochrona podnoska. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
Ocena antypoślizgowości - jedna z: | |
SRA | Testowane na płytkach ceramicznych zwilżonych rozcieńczonym roztworem mydła |
SRB | Testowany na stali z glicerolem |
SRC | SRA + SRB |
Dodatkowe funkcje bezpieczeństwa
Jeśli te produkty oferują dodatkowe funkcje ochronne, zostanie dodany odpowiedni symbol, tj. produkt, który zapewnia ochronę przed uderzeniami o energii 200 dżuli, jest antystatyczny i ma odporną na ciepło podeszwę zewnętrzną, będzie oznaczony jako SB A HRO.
P | Odporność na przebicie oferowana przez wewnętrzną wkładkę antyprzebiciową. |
C | Obuwie przewodzące. |
A | Obuwie antystatyczne. |
HI | Izolacja przed ciepłem. |
CI | Izolacja CI przed zimnem. |
E | Pochłanianie energii w okolicy siedzenia. |
WRU | Odporność na przenikanie wody i nasiąkliwość. |
HRO | Odporny na temperaturę do 300 °C. |
Obuwie ochronne
EN ISO 20346: Niższa ochrona. Noski testowane do 100 dżuli. Sklasyfikowany jako P.
PB | Spełnione podstawowe wymagania dla obuwia ochronnego - ochrona 100 dżuli. |
P1 | 100 dżuli Ochrona podnoska. Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
P2 | Ochrona podnoska 100 dżuli. Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Plus odporność na penetrację i nasiąkliwość wodą. |
P3 | Ochrona podnoska 100 dżuli. Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Odporność na przenikanie wody i nasiąkliwość wodą. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
P4 | Ochrona podnoska 100 dżuli. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
P5 | Ochrona podnoska 100 dżuli. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
Obuwie zawodowe
EN ISO 20346: Niższa ochrona. Noski testowane do 100 dżuli. Sklasyfikowany jako P.
OB | Spełnione podstawowe wymagania. |
O1 | Wymagania podstawowe plus: Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
O2 | Wymagania podstawowe plus: Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Plus odporność na przenikanie i wchłanianie wody. |
O3 | Wymagania podstawowe plus: Zamknięty obszar pięty (całkowicie zamknięta pięta). Właściwości antystatyczne. Pochłanianie energii obszaru pięty. Odporność na przenikanie wody i nasiąkliwość wodą. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
O4 | Podstawowe wymagania. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. |
O5 | Podstawowe wymagania. Całe obuwie gumowe lub całkowicie polimerowe o właściwościach antystatycznych. Pochłanianie energii obszaru pięty. Plus odporność na penetrację. Podeszwa zewnętrzna. |
ESD = wyładowania elektrostatyczne. Buty ESD chronią elementy zagrożone elektrostatycznie w wrażliwych miejscach pracy i zapobiegają iskrzeniu i wybuchom.
Przewodnik rozmiarów
Rozmiary EU | Rozmiary UK |
34,5 | 2 |
35 | 2.5 |
35,5 | 3 |
36 | 3.5 |
37 | 4 |
37,5 | 4.5 |
38 | 5 |
39 | 5.5 |
39,5 | 6 |
40 | 6.5 |
41 | 7 |
41,5 | 7.5 |
42 | 8 |
42,5 | 8.5 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
44,5 | 10 |
45 | 10.5 |
46 | 11 |
46,5 | 11.5 |
47 | 12 |
47,5 | 12.5 |
48 | 13 |
49 | 13.5 |