Europejskie standardy odzieży ochronnej wielokrotnego użytku
EN 343
Odporność na przenikanie wody i odporność na parę wodną (zastępuje ENV 343)
2 parametery:
X: Odporność na przenikanie wody (3 poziomy)
Y: Odporność na parę wodną - właściwości oddychające (3 poziomy)
EN 342
Ochrona przed zimnem: temperatury niższe niż -5 °C (zastępuje ENV 342)
4 parametery:
a. Izolacja podstawowa
b. Izolacja cieplna
c. Przepuszczalność powietrza (3 poziomy)
d. Klasa wodoodporności (2 poziomy)
EN 14058
Ochrona przed zimnem: Temperatury od i powyżej −5 °C
5 parametrów:
a. Klasa odporności termicznej (3 poziomy)
b. Przepuszczalność powietrza (3 poziomy)
c. Klasa wodoodporności (2 poziomy)
d. Podstawowa izolacja termiczna
e. Uzyskana izolacja termiczna
EN 471
Odzież ostrzegawcza o wysokiej widoczności: Widoczność w dzień, o zmierzchu i w ciemności.
2 klasy wydajności:
x: Powierzchnia materiału fluorescencyjnego i odblaskowego (3 poziomy)
y: Właściwości materiału odblaskowego (2 poziomy)
EN ISO 11612
Odzież chroniąca przed gorącem i płomieniami (zastępuje EN 531 - odzież z certyfikatem EN 531 zachowuje ważność).
Specjalne wymagania dotyczące odzieży chroniącej ciało przed wysoką temperaturą i płomieniami (z wyjątkiem dłoni).
Nie dotyczy strażaków (EN 469) i spawaczy (EN 470 - EN ISO 11611).
6 parametrów:
A. Wymagania minimalne, kombinacja tkanin, ograniczona palność (1/2 – A1/A2)
B. Izolacja przed ciepłem konwekcyjnym (B1>B5)
C. Izolacja przed promieniowaniem cieplnym (C1>C4)
D. Izolacja przed roztopionym aluminium (D1>D3)
E. Izolacja przed roztopionym żeliwem (E1>E3)
F. Izolacja przed ciepłem kontaktowym 250 °C (F0>F3)
EN ISO 11611
Odzież ochronna do stosowania w spawalnictwie i procesach pokrewnych (zastępuje EN 470).
Chronią użytkownika przed drobnymi rozpryskami stopionego materiału, krótkim czasem kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym z ARC (i krótkim przypadkowym kontaktem do 100 V DC).
Parametery:
Klasa A - niższy poziom dla mniej niebezpiecznych sytuacji spawalniczych
Klasa B - wyższy poziom dla bardziej niebezpiecznych sytuacji spawalniczych
Odzież ochronna przed materiałami o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia (zastępuje EN 533:1997).
Nie dotyczy strażaków (EN 469) i spawaczy (EN 470 - EN ISO 11611).
Odzież przeznaczona jest do ochrony przed sporadycznym, krótkim kontaktem z małymi płomieniami.
Parametry:
Indeks 1: Płomień nie rozprzestrzenia się, brak płonących szczątków, brak poświaty, może powstać dziura
Indeks 2: Płomień nie rozprzestrzenia się, brak płonących szczątków, brak poświaty, brak tworzenia się dziur
Indeks 3: Płomień nie rozprzestrzenia się, brak płonących resztek, brak poświaty, brak tworzenia się dziur, czas dopalania jest krótszy niż 2 sekundy
EN 1149
Właściwości elektrostatyczne odzieży ochronnej.
Te ubrania są używane w środowiskach, w których istnieje ryzyko wybuchu (środowiska ATEX).
Tkanina zewnętrzna odzieży jest antystatyczna.
EN 1149-5:2008 - wymagania eksploatacyjne
ŚOI antystatyczne są certyfikowane zgodnie z EN 1149-5, ponieważ norma ta obejmuje wymagania dotyczące wydajności i odnosi się do wyboru 2 różnych metod testowania (EN 1149-1 lub EN 1149-3).
EN 1149-1:2006 - pomiary rezystywności powierzchniowej
Ta metoda badawcza jest najbardziej odpowiednia dla materiałów, których właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne opierają się na przewodności powierzchniowej (na przykład zawierających przędze przewodzące powierzchnię lub jednorodną przewodzącą zewnętrzną warstwę powłoki PVC). Ta metoda nie jest odpowiednia dla przewodzących włókien rdzeniowych.
EN 1149-3:2004
Ta metoda badawcza odnosi się do materiałów, których właściwości rozpraszające ładunki elektrostatyczne opierają się na włóknach przewodzących rdzeń, ale można ją również stosować do materiałów przewodzących powierzchniowo.
W serii 1149 istnieje również EN 1149-2 (pomiar rezystancji elektrycznej przez materiał; rezystancja pionowa), która jest stosowana jako metoda testowa zgodnie z EN ISO 11611 (odzież dla spawaczy) i która jest również wymieniona w załączniku H normy EN 469:2005. Kompletny zestaw do testowania odzieży jest w trakcie opracowywania i zostanie wydany jako EN 1149-4.
EN 13758
Odzież chroniąca przed promieniowaniem UV.
Ubranie musi całkowicie zakrywać górną część ciała i/lub dolną część ciała.
Współczynnik UPF (Ultra Protection Factor) określony zgodnie z normą EN 13758-1 powinien być większy niż 0.
Średnia transmisja UV-A (promieniowanie UV od 315 do 400 nm) powinna być mniejsza niż 5%.
Pokazane rozmiary to wszystkie rozmiary europejskie/francuskie. Upewnij się i sprawdź, jaki rozmiar jest dla Ciebie odpowiedni.
Przewodnik po rozmiarach
Kobiety | ||||||||||||
XS-S | S | M | M | L | L-XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | ||
Wielka Brytania | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
EU/Francja | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Niemcy | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Włochy | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
Mężczyźni | ||||||||||||
XXS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
Wielka Brytania | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU/Francja | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |