Zmywarki laboratoryjne Miele
Zmywarki/dezynfektory Miele stanowią profesjonalne rozwiązanie do czyszczenia szkła laboratoryjnego przeznaczonego do badań analitycznych. Szczególnie łagodne dla materiałów, rekomendowane przez wiodących producentów szkła laboratoryjnego.
USP (Unique Selling Preposition)
  • Intuicyjny panel sterowania z trzywierszowym wyświetlaczem tekstowym: nowy panel sterowania umieszczony jest centralnie i stanowi połączenie klamki otwierającej i panelu sterującego, składa się z jednego płaskiego arkusza stali nierdzewnej z intuicyjnym panelem dotykowym
  • Zakres programów do wszelkich zastosowań oraz programy pozwalajace na wprowadzenie ustawień odpowiadającym indywidualnym potrzebom
  • Swobodne programowanie przycisków bezpośredniego dostępu i indywidualnie wybierane nazwy programów do szybkiego dostępu do zadań rutynowych
  • Funkcja AutoOpen/Comfort Close: Dla użytkownika oznacza, że drzwi zamykane są pod wpływem delikatnego nacisku i automatycznie blokowane
  • Pojemnik na sól regeneracyjną o pojemności ok. 2 kg umieszczony w drzwiach
  • Zoptymalizowane ramiona natryskowe: z 6 czujnikami, 2 są odpowiedzialne za monitorowanie obrotów ramion natryskowych w maszynie, a 4 - kontrolują ciśnienie spryskiwania w komorze
Myjnia-dezynfektor   Myjnia-dezynfektor   Myjnia-dezynfektor
PG 8583
PG 8583 CD
PG 8593
Większa wydajność: Zwiększona przepustowość jest wynikiem nowych wymiarów w połączeniu ze zoptymalizowanymi obciążeniami i powoduje oszczędność pod względem czasu, przestrzeni i inwestycji. Przyspiesza prace w godzinach szczytu. Mniej miejsca jest potrzebne do składowania oczekujących materiałów. Ta sama objętość szkła może być oczyszczona przy użyciu mniejszej liczby urządzeń. Wydajność na cykl podczas mycia na przykład 50-100 ml okrągłodennej kolby i butelek został podwyższony o wartość nie mniejszą niż 388% w porównaniu do serii G 78xx.
Większa czystość: Zwiększona wydajność zwalnia z konieczności ręcznego czyszczenia. Czystość zapewnia specjalna technologia spawania laserowego, brak zakamarków i szczelin, gdzie może zbierać się zanieczyszczenie i zmniejszone przenoszenie detergentu. Nie pozostawia kałuż wody i szkło laboratoryjne jest wolne od jakichkolwiek śladów, które mogą mieć ujemny wpływ na następną serię eksperymentów analitycznych.
Większa elastyczność: Nowe modułowe kosze gwarantują maksymalną elastyczność w połączeniu z intuicyjną obsługą, mogą być skonfigurowane dla różnych obciążeń. Ta elastyczna konstrukcja i zakres możliwości kombinacji zmniejsza zarówno koszty zakupu jak i zajmowanego miejsca. Zakres i różnorodność ustawień umożliwia klientom dostosowanie do stopnia zabrudzenia i rodzaju i ilości szkła. Ponadto, jest również możliwe opracowanie specyficznych pakietów dla klienta, aby zaspokoić zapotrzebowanie na indywidualne rozwiązania.
Akcesoria dodatkowe
Zmywarki Miele   Techniczne możliwości zmywarek   Mycie szkła   Kosze do zmywarek