Roztwory do czyszczenia
Roztwory wodorotlenku sodu i potasu są rutynowo używane do czyszczenia poprodukcyjnego.
Firma VWR oferuje standardowe, gotowe do użycia roztwory 50%, 40%, 35%, 32% i 30% różnych klas czystości. Dodatkowo dostarczamy produktów na zamówienie, w razie potrzeby testowane względem wymogów farmakopei.
Oferujemy również szereg roztworów czyszczących na bazie izopropanolu do stosowania w pomieszczeniach czystych. Dostępne są one w opakowaniach z dyszą rozpylającą, a w razie potrzeby mogą być podwójnie pakowane i napromieniane. W razie potrzeby prosimy pytać o format na zamówienie.