Oprogramowanie i adaptery
Wszystkie kamery z gniazdem USB i HDMI/USB wymagają oprogramowania, które można pobrać ze stron produktu.
Kamery z gniazdem HDMI oferują ustawienia dostępne bezpośrednio z poziomu urządzenia za pomocą myszy, gdy są obsługiwane bez użycia komputera.
Kamery w tablecie bazują na aplikacji tabletu, dlatego też nie ma potrzeby pobierania dodatkowego oprogramowania.
Adaptery C-Mount
Adaptery C-Mount umożliwiają fizyczne połączenie głowicy trinokularowej mikroskopu z kamerą cyfrową. 
Adaptery oferują różne stopnie powiększania. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie powiększenie adaptera w zależności od rozmiaru czujnika kamery.
Pobierz przewodnik wyboru, aby znaleźć właściwe połączenie między kamerą VWR® a mikroskopami VisiScope®. 
Selector Guide
Wersje oprogramowania
VisiCam® Vision Lite Soft to najbardziej intuicyjne oprogramowanie zaspokajające podstawowe potrzeby w zakresie zapisywania obrazów, strumieniowego przesyłania wideo na żywo, wykonywania pomiarów liniowych oraz eksportowania rozbudowanych raportów.
VisiCam® Proview Soft to oprogramowanie do profesjonalnego analizowania obrazu z licznymi dodatkowymi funkcjami.
Oprogramowanie do analizowania obrazu VisiCam®: intuicyjne oprogramowanie do profesjonalnej analizy obrazu.
Tutaj znajdziesz przegląd funkcji oprogramowania i pomoc w wyborze właściwego oprogramowania pod kątem danej kamery.
Oprogramowanie można pobrać bezpłatnie ze stron produktu.
Kamery i oprogramowanie
Kamera Visicam Vision Lite
(pobieranie bezpłatne)
Visicam Vision Proview
(pobieranie bezpłatne)
Visicam Image Analysis
(pobieranie bezpłatne)
Kamera VisiCam® B5 X    
Kamera VisiCam® 3 +     X
Kamera VisiCam® 5 +     X
Kamera VisiCam® 16 +     X
Kamera VisiCam® 20 +     X
Kamera VisiCam® 6 +     X
Kamera VisiCam® P6 X X
Kamera VisiCam® PRO 20C, fluorescencja
    X
Camera VisiCam® MET 5000     X
Kamera VisiCam® HRS 14     X
Kamera HDMI/USB VisiCam® HDMI5     X
Kamera HDMI/USB VisiCam® HDMI6     X
Kamera HDMI/USB VisiCam® HDMI HP X X  
Kamera Wi-Fi/USB VisiCam® 83 X    
Kamera w tablecie bezprzewodowym VisiCam® TC 20 +     Oprogramowanie tabletu
Tablet TC 210 X X  
Oprogramowanie i analiza obrazu
Funkcje Vision Lite
Proview Analiza obrazu
Przyjazny, wielojęzyczny interfejs Tak, 8 języków Tak, 8 języków Tak
Zapis zdjęć i przesyłanie strumieniowe wideo na żywo Tak Tak Tak
Obrazy zapisane w różnych formatach Tak Tak Tak
Pozyskanie zasobu obrazów Tak Tak Tak
Dodawanie siatki Tak Tak Tak
Wykonywanie pomiarów liniowych (linia, okrąg, prostokąt, wielokąt, kąty, …) Tak Tak Tak
Dokładne pomiary dzięki prostej kalibracji Tak Tak Tak
Zapis wyników pomiarów   Tak Tak
Rozbudowany eksport danych (w tym opisy i pomiary) Tak Tak Tak
Eksportowanie rozbudowanych raportów Tak Tak Tak
Balans bieli i czerni Nie Tak Tak
Czas ekspozycji Nie Tak Tak
Regulacja kolorów, kanałów, kontrastu, nasycenia, jasności Nie Tak Tak
Zarządzanie kilkoma kamerami Nie Tak Tak
W pełni personalizowalny graficzny interfejs użytkownika (ochrona za pomocą hasła) Nie Tak Nie
Obrazowanie fluorescencyjne z funkcją „przesunięcia pikseli” Nie Tak Tak
High Dynamic Range (HDR) Nie Tak Tak
Extended Depth of Focus (EDF) Nie Tak Tak
Obraz panoramiczny   Tak Tak
Porównanie obrazu na żywo i zapisanego     Tak
Zapis poklatkowy     Tak
Zliczanie     Tak