Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Folia uszczelniająca do zastosowań manualnych, PARAFILM® M
Dostawca: Brand
Universal, semi-transparent, highly elastic film designed for airtight and moisture-proof sealing and many other manual applications. The film can be stretched up to 200% and forms a completely tight seal even with irregular shapes and areas.
  • Resistant to polar substances such as saline solutions, inorganic acids and alkalis for up to 48 hours
  • Effective temperature range −45 to +50 °C (melting point ca. 60 °C)
  • Non toxic, free of plasticisers
Gas permeability in 24 hours at 23 °C and 50% relative humidity:
O2 (oxygen): ≤ 350 cm³/m²
N2 (nitrogen): ≤ 105 cm³/m²
CO2 (carbon dioxide): ≤ 1100 cm³/m²
Water vapor permeability in 24 hours at 37 °C and 90% relative humidity: 0,8 g/m²
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Wysokość Szer. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
75 m 50 mm 1 291-1214
75 m 100 mm 1 291-1212
38 m 100 mm 1 291-1213
15 m 500 mm 1 291-1211 Unavailable
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Kolor Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Dozownik na folię uszczelniającą Parafilm® M Przezroczysty 1 631-0726
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość