Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Elektroniczne mieszadła zawieszane VOS 40 digital i VOS 60 control
Dostawca: VWR Collection
Mieszadła laboratoryjne idealnie nadające się do prostych zadań mieszania cieczy w ilości do 25 l (VOS 40 digital) lub do zadań intensywnych w ilości do 40 l (VOS 60 control). Dzięki mikroprocesorowej technologii sterowania mieszadła automatycznie dostosowują prędkość w zakresie 0/30–2000 min-1. Obwody bezpieczeństwa zapewniają automatyczne odcięcie zasilania w stanie utknięcia silnika lub przeciążenia. Prędkość rzeczywista i prędkość zadana są na bieżąco monitorowane, a różnice automatycznie korygowane. Gwarantuje to utrzymanie stałej prędkości nawet przy zmianie lepkości próbek. Mieszadła mają wąską obudowę i niski poziom hałasu.
  • Cyfrowy wyświetlacz prędkości
  • Ciągła regulacja prędkości
  • Wciskane trzony mieszadeł
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe, z możliwością krótkotrwałej pracy mieszadeł w stanie przeciążenia
  • Wyświetlanie kodów błędu
Model VOS 60 jest wyposażony w zdejmowany bezprzewodowy kontroler oraz cyfrowy wyświetlacz TFT z wieloma wersjami językowymi. To mieszadło ma interfejsy RS232 i USB zapewniające kontrolę i dokumentację wszystkich parametrów. Zintegrowany wyświetlacz trendu momentu obrotowego umożliwia pomiar zmian lepkości.
  • Programowane funkcje
  • Zintegrowany pomiar temperatury
  • Praca interwałowa, funkcja stopera i blokady
  • Regulowany obwód bezpieczeństwa
Klasa ochrony IP wg normy DIN EN 60529: IP 40
Informacje na temat zamawiania: Dostarczane bez akcesoriów, szeroka gama akcesoriów dostępna do oddzielnego zamówienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Mieszadło zawieszane VOS 40 digital, wtyczka europejska 1 441-0302
Mieszadło zawieszane VOS 60 control, wtyczka europejska 1 441-0305
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ VOS 40 digital VOS 60 control
Maks. objętość mieszanej cieczy H₂O (l) 25 40
Max. lepkość (mPas) 40000 50000
Zakres prędkości (obr./min) 0/30–2000
Maks. moment obrotowy (Ncm) 40 60
Zakres średnicy trzonka (mm) 0,5–10
Moc na wejściu/wyjściu (W) 112/87 168/131
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 86×208×248 86×230×267
Waga (kg) 4,4 4,7
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Typ Opis Dla urządzeń Do Średnica mieszadła - Ø Średnica pręta- Ø Długość wału Długość nóżki Maksymalne obroty Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
- Mieszadło o czterech łopatkach - - 50 mm 8 mm 350 mm 350 mm 2000 min-1 1 441-2901
- Uchwyt bez klucza - - - - - - - 1 441-0343
- Statyw typu H, 460×420 mm, pręt Ø 34 mm o wysokości 1010 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-9114
- Pneumatyczny statyw teleskopowy, 460×420 mm, pręt Ø 34 mm o wysokości 620–1010 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-2912
- Zacisk paskowy do mocowania naczyń, statyw Ø 25–36 mm, naczynie Ø 40–300 mm - T 50 basic - - - - - 1 431-2944
- Element osłaniający wał mieszadła - - - - - - - 1 441-2999
- Czujnik z powłoką szklaną do użytku z termometrami kontaktowymi ETS-D5 i VT-5 - - - - - - - 1 442-0316
- Zapasowy czujnik ze stali nierdzewnej do użytku z ETS-D5 - - - - - - - 1 442-0252
- Przedłużacz, oddziela obudowę od czujnika, pozwalając uniknąć uszkodzeń spowodowanych przez opary uwalniane przez medium - - - - - - - 1 620-8104
- Statyw talerzowy, 200×316 mm, pręt Ø 16 mm o wysokości 560 mm - - - - - - - 1 431-1047
- Elastyczne połączenie do zastosowań z użyciem szklanych mieszadeł Ø 6–10 mm, maks. moment obrotowy 10 Ncm - - - - - - - 1 441-9213
Statyw R 1826, podstawa statywu 200x316 mm, pręt 800 mm Płyta statywu 200×316 mm, pręt Ø 16 mm, wysokość 800 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic i T 25 digital - - - - - 1 431-2901
Statyw R 1827 Płyta statywu 200×316 mm, pręt Ø 16 mm, wysokość 1000 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic i T 25 digital - - - - - 1 441-2129
Uchwyt R 182 Łącznik do statywów o średnicy 6 - 16 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic i T 25 digital - - - - - 1 431-2923
Uchwyt RH 3 Pasek do mocowania naczyń o średnicy 40 - 300 mm, do statywu 8 - 16 mm T 18 basic / T 25 digital T 18 basic i T 25 digital - - - - - 1 431-2943
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość