Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Wytrząsarka z możliwością inkubowania o ruchu kołyszącym
Dostawca: VWR Collection
Wytrząsarka z możliwością inkubowania łączy płynny ruch kołysania i inkubację w jednym kompaktowym urządzeniu. Specjalnie zaprojektowane kanały znajdujące się w obudowie, zapobiegają przedostaniu się cieczy do wnętrza urządzenia.Sterowanie mikroprocesorowe zapewnia elektroniczną regulację kąta nachylenia, co pozwala użytkownikowi na łatwe dostosowanie kąta od 0 do 15° podczas pracy urządzenia. Regulator temperatury PID pozwala na precyzyjną kontrolę temperatury od temperatury otoczenia +5 do 65 °C. Łatwe w obsłudze elementy sterujące pozwalają na precyzyjne ustawianie temperatury z dokładnością do 1 °C. Precyzyjna kontrola prędkości zapewnia płynny ruch kołyszący do 1rpm. Dotykowy panel sterujący z czytelnym wyświetlaczem LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu pozwala operatorowi wyświetlić wszystkie ustawienia jednocześnie. Urządzenie zapewnia powtarzalne i dokładne wyniki. Dioda ostrzegawcza zapala się gdy temperatura powietrza w komorze przekroczy 40 °C i gaśnie gdy temperatura spadnie poniżej 40 °C.Pokrywa z poliwęglanu umożliwia stałą obserwację próbek bez konieczności jej otwierania. Wyświetlacz czasu pracy wraz z programowaniem. Pamięć ostatnich ustawień, nawet po awarii zasilania. Zabezpieczenie przed przeciążeniem - sygnał dźwiękowy i wizualny. Funkcja powolnego zwiększania prędkości do zadanej wartości, w celu uniknięcia rozpryskiwania zawartości naczyń. Urządzenie jest idealne do hodowli komórek, do barwienia i odbarwiania żeli, do procesu hybrydyzacji, w hematologii i do technik blottingu.
  • Elektroniczna regulacja nachylenia od 0 do 15 ° C podczas pracy urządzenia
  • Wyświetlacz LED temperatury, prędkości, kąta nachylenia i czasu jednocześnie
  • Timer od 1 sek do 160 h, z dźwiękowym alarmem informującym o zakończeniu pracy
  • Może być używana w temperaturze 5 do 40 ° C (maks. wilgotność względna 80%, ) w chłodniach, inkubatorach i środowiskach CO2
Informacje do zamówienia:
Dostarczana bez akcesoriów. Matę należy zamówić oddzielnie.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Wytrząsarka z możliwością inkubowania o ruchu kołyszącym, wtyczka EU 1 444-0762
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ Wytrząsarka z możliwością inkubowania o ruchu kołyszącym
Typ ruchu Kołyszący
Zakres temperatury (°C) Od temperatury otoczenia +5...65
Dokładność temperatury at 37 (°C) ±0,5
Kąt (°) 0 - 15*
Zakres prędkości (obr./min) 1 - 50*
Dokładność prędkości ±1 min-1
Platforma szer. x gł. (mm) 191×254
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 279×432×267
Waga (kg) 9,5
Maks. obciążenie (kg) 4,5**
Wymiary wewnętrzne WxDxH (mm) 197×273×97
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość