Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Tygiel
Dostawca: VWR Collection
Tygiel porcelanowy, glazurowany wewnątrz i na zewnątrz, poza podstawą
  • Wytrzymałość termiczna max. 1000 °C
Pokrywy dostępne oddzielnie
Zgodnie z DIN 12904
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Pojemność ØxWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Niska forma 5 ml 30×19 mm 5 459-0194
Niska forma 10 ml 35×22 mm 5 459-0195
Niska forma 17 ml 40×25 mm 5 459-0196
Niska forma 21 ml 45×28 mm 5 459-0197
Niska forma 34 ml 50×32 mm 5 459-0198
Niska forma 62 ml 60×38 mm 5 459-0199
Niska forma 91 ml 70×44 mm 5 459-0200
Średnia forma 10 ml 30×25 mm 5 459-0201
Średnia forma 12 ml 35×28 mm 5 459-0202
Średnia forma 20 ml 40×32 mm 5 459-0203
Średnia forma 30 ml 45×36 mm 5 459-0204
Średnia forma 45 ml 50×40 mm 5 459-0205
Średnia forma 80 ml 60×48 mm 5 459-0206
Średnia forma 120 ml 70×56 mm 5 459-0207
Średnia forma 200 ml 80×62 mm 5 459-0208
Wysoka forma 15 ml 30×38 mm 5 459-0209
Wysoka forma 26 ml 35×44 mm 5 459-0210
Wysoka forma 35 ml 40×50 mm 5 459-0211
Wysoka forma 50 ml 45×56 mm 5 459-0212
Wysoka forma 72 ml 50×62 mm 5 459-0213
Wysoka forma 130 ml 60×75 mm 5 459-0214
Pokrywy do tygli
Do Ø Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
30 mm 5 459-0215
35 mm 5 459-0216
40 mm 5 459-0217
45 mm 5 459-0218
50 mm 5 459-0219
60 mm 5 459-0220
70 mm 5 459-0221
80 mm 5 459-0222
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość