Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Cyfrowy ogrzewacz blokowy, QBD i QBH
Dostawca: Grant
Compact digital block heaters with choice of models for 1 or 2 or 4 interchangeable blocks. Units feature an LED temperature display, easy to use interactive user interface for fast and accurate set up. Variable high and low temperature alarms can be set to within 0,5 °C of the set point. Heaters are made from cool wall aluminium and chemically resistant plastic, have a low profile, a sloping fascia for ease of use, off-set adjustment for high accuracy operating temperatures and 0,1 °C display resolution.
  • QBD models have operating range of ambient +5 to 130 °C, QBH has an upper temperature of 200 °C
  • Function timer and reaction timer with audible alarm, for operation from 1 min to 72 h
  • Two-point user recalibration of internal and external probes is possible
  • Temperature stability and uniformity at 37 °C is ±0,1 °C within the block and ±0,2 °C across different blocks
  • Over-temperature thermal fuse
Note: Temp. stability value shown above is at 37 °C.
* RT = Ambient
** These alternative double-size blocks are available for use with models QBD2, QBD4, QBH2 and QBA2 only.
Delivery information: Supplied with block extraction tool. External PT1000 probe enabling in-sample or in-block temperature control is available as an accessory. Blocks must be ordered separately.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Typ Liczba bloki Zakres temperatury pracy Stabilność temperatury Moc grzewcza Szer.xGłęb.xWys. Waga Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
QBD1 1 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,15 kW 200×230×100 mm 2,5 kg 1 460-0270
QBD2, 2 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0271
QBD4 4 RT* +5...130 °C ±0,1 °C 0,6 kW 200×380×100 mm 4 kg 1 460-0079
QBH2 2 RT* +5...200 °C ±0,1 °C 0,3 kW 200×280×100 mm 3 kg 1 460-0272
Interchangeable blocks
Opis Do Ilość otworów Głębokość Szer.xGłęb.xWys. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Blok bez otworów - - - mm 140×50×63 mm 1 460-8510
Blok pojedynczy Ø probówek 10 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8511
Blok pojedynczy Ø probówek 12 mm 24 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8512
Blok pojedynczy Ø probówek 13 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8211
Blok pojedynczy Ø probówek 16 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8513
Single block 15 ml Falcon tubes 10 75 mm 140×50×63 mm 1 460-0182
Blok pojedynczy Ø probówek 18 mm 12 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8514
Blok pojedynczy Ø probówek i butelek uniwersalnych 24 mm 5 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8515
Blok pojedynczy Probówki 50 ml 4 50 mm 140×50×63 mm 1 460-8212
Blok pojedynczy Probówki 0,5 ml 24 30 mm 140×50×63 mm 1 460-8516
Blok pojedynczy Probówki 1,5 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8517
Blok pojedynczy Probówki 2,0 ml 24 35 mm 140×50×63 mm 1 460-8123
Blok podwójny Mikropłytki** - - mm 140×100×75 mm 1 460-0084
Blok podwójny Probówki 0,2 ml, probówki w paskach lub płytki do PCR** 96 14 mm 140×100×75 mm 1 460-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Do Numer katalogowy VWR Ilość
PT1000 temperature sensor, stainless steel, 3 mm Ø, 30 mm long 1 QBD1, QBD2, QBD4, QBH2, QBA1, QBA2 460-0093
Cover 1 QBA1, QBD1, QBA1, QBA2 460-0094
Cover 1 QBA2, QBD2, QBH2, QBA1, QBA2 460-0095
Cover 1 QBD4, QBA1, QBA2 460-0096
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość