Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Moisture analysers, MB series
Dostawca: VWR Collection
Wytrzymałe kompaktowe przyrządy do oznaczania wilgotności surowców i wyrobów gotowych w przemyśle spożywczym, kosmetycznym, mlecznym, farmaceutycznym, chemicznym i ceramicznym.
  • Źródło ciepła: halogen podczerwieni
  • Podwójna konstrukcja obudowy zapewnia ochronę jednostki ważenia od napromieniowanego ciepła
  • Czujnik temperatury PT100 zapewnia powtarzalność procesu
  • Informacja o czasie i dacie na wydruku
MB 64M: Features an electromagnetic force restoration weighing system with drying resolution of 0,001%
MB 163L: Features a high resolution load cell weighing system
MB series with optional Tablet System (611-8683)
MB series moisture analysers can be connected to a tablet via Bluetooth® and tablet to Bluetooth® printer. The optional 7 inch tablet has been designed specifically for moisture analysis and features the following:
  • Multi-touch, with Android operating system
  • Selection of temperature profile (ramp, fast, steps, standard)
  • See live, real time graph of drying process
  • Store data and then export the information through local area network (LAN) or Internet (Wi-Fi)
  • Create up to 10 different user profiles
  • Multi-language, customisable settings
Moduł wagowy dostępny także z certyfikatem kalibracji. Szczegóły tej opcji dostępne na zapytanie
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
MB 64M
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Moisture analyser MB 64M 1 611-3233
Moisture analyser MB 64M, with certificate 1 611-3293
MB 163L
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Wagosuszarka MB 163L 1 611-2318
Moisture analyser MB 163L, with certificate 1 611-3295
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ MB 64M MB 163L
grzałka Halogen-infrared lamp Lampa halogenowa podczerwieni Halogen-infrared lamp
Udźwig (g) 60 160
Szalka (Ø mm) 100
zakres wilgotności (%) 0 - 100
Moisture resolution (%) 0,001 0,01
Odczyt (% ) / (mg) 0,1 mg 0,01% / 1 mg 1 mg
Powtarzalność (Std. Dev. %) ±0,18% (~2g sample) 0,02% ±0,20% (~2g sample)
Zakres temperatury (°C) 35...160 35 - 160 35...160
Programydo ustawienia temperatury Standard 5 Standard
Program memory 5 5 programów 5
Czasomierz 1 - 99 min (1 min intervals) 1 - 99 min (co 1 min) 1 - 99 min (1 min intervals)
punkt końcowy/tryb pracy Manual, time, autostop % Manual, timer, autostop % Manual, time, autostop %
Wyświetlany wynik Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode) Wilgotność %, sucha pozostałość %, ATRO, temperatura Moisture %, dry residual %, ATRO, temperature, remaining time (only when in time mode)
Wyświetlacz LCD, backlit LCD, podświetlany LCD, backlit
Data printed Temperature, time, initial weight, final weight, moisture content, (date and time if using 630-1485 printer)
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 215×345×235 205×325×200 215×345×235
Gramatura 6,1 kg 4,7 kg
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Drukarka termiczna TLP-50 VWR do wag serii LA, LP, MB oraz wagosuszarek MB 1 630-1485
Rolka papieru do drukarki termicznej (630-1485) 1 630-1488
Etykiety, samoprzylepne, rolka 500 szt. do drukarki termicznej 1 630-1487
Reusable sample dishes are essential for use with moisture analysers 80 611-2788
Disposable glass fibre discs are used in conjunction with the test dish (611-2788) when analysing liquids and semi-solid samples. These ensure accurate results when testing samples that contain large amounts of liquid, facilitate better heat distribution throughout the sample and prevent liquid splashing during the sample drying process 200 611-3715
Temperature calibration kit for VWR moisture analysers (for serial numbers > IT14004360) 1 611-2789
Temperature calibration kit for VWR moisture analysers 1 611-3248
System z 7-calowym tabletem do stosowania z wagami i analizatorami wilgotności firmy VWR, obejmujący interfejs połączeniowy Tab-Box, interfejs Bluetooth®, klucz sprzętowy Bluetooth® do aplikacji przyrządu oraz pochylaną podpórkę 1 611-8683
Drukarka DPP-250 z interfejsem Bluetooth® dla systemu z tabletem 1 611-2793
Rolka papieru do drukarki DPP-250 (611-2793), 1 szt. 1 611-2795
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość