Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zestawy odważników kalibracyjnych, klasa F1
Dostawca: VWR Collection
Odważniki wykonane z antymagnetycznej, polerowanej stali nierdzewnej. Odpowiednie do precyzyjnych wag elektronicznych średniej rozdzielczości. Odważniki powyżej 20 g posiadają komorę adjustacyjną.
  • Odważniki ze stopu kobaltu do 500 mg
  • Numery seryjne gwarantują identyfikację dla odważników powyżej 1 g
  • Grawerowanie laserowe poprawia czytelność oznakowań
  • Dostępne bez lub z certyfikatem COFRAC
Informacje o zamówieniu: Wszystkie wymienione zestawy odważników są dostępne z lub bez certyfikatu COFRAC - szczegóły dostępne na stronie vwr.com lub skontaktuj się z lokalnym biurem VWR. Odważniki dostępne również indywidualnie -prosze wyszukaj produkt "Odważniki kalibracyjne klasy F1".
Spełnia wymagania OILM R111.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Zestawy odważników F1 w drewnianym pudełku z certyfikatem
Waga ustalona Ilość odważników Masa całkowita Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8632
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8633
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8634
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8635
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8636
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8637
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8638
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8639
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8640
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8642
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8643
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8644
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8641
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8645
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8646
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8647
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8648
Zestawy odważników F1 w plastikowym pudełku z certyfikatem
Waga ustalona Ilość odważników Masa całkowita Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8461
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8462
1 mg - 200 g 23 611,11 g 1 611-8463
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8464
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8649
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8650
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8465
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8466
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8467
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8651
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8652
Zestawy odważników F1 w drewnianym pudełku bez certyfikatu
Waga ustalona Ilość odważników Masa całkowita Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg - 500 mg 12 1,11 g 1 611-8602
1 mg - 50 g 20 111,11 g 1 611-8603
1 mg - 100 g 21 211,11 g 1 611-8292
1 mg - 200 g 23 611,11 1 611-8604
1 mg - 500 g 24 1111,11 g 1 611-8605
1 mg - 1 kg 25 2111,11 g 1 611-8606
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8607
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8608
1 mg - 10 kg 29 21111,11 g 1 611-8609
1 g - 50 g 8 110 g 1 611-8610
1 g - 100 g 9 210 g 1 611-8611
1 g - 200 g 11 610 g 1 611-8612
1 g - 500 g 12 1110 g 1 611-8613
1 g - 1 kg 13 2110 g 1 611-8614
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8615
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8616
1 g - 10 kg 17 21110 g 1 611-8617
Zestawy odważników F1 w plastikowym pudełku bez certyfikatu
Waga ustalona Ilość odważników Masa całkowita Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1 mg - 2 kg 27 6111,11 g 1 611-8618
1 mg - 5 kg 28 11111,11 g 1 611-8619
1 g - 2 kg 15 6110 g 1 611-8620
1 g - 5 kg 16 11110 g 1 611-8621
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość