Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Jednokanałowe pipety mechaniczne, zmienna objętość, Ergonomic High Performance (EHP)
Dostawca: VWR Collection
Nowe Ergonomiczne pipety o wysokiej wydajności zapewniają doskonałą dokładność i precyzję na której można polegać. Nowe ulepszone cechy ergonomiczne zapewniają wygodne dozowanie nawet w długich seriach pipetowania.
  • Zredukowana siła potrzebna do pipetowania
  • Łatwe ustawienie oraz blokada nastawionej pojemności
  • Wysoka dokładność i precyzja
  • Regulowany wyrzutnik ‘Easy Grip’ zapewnia uniwersalne dopasowanie do końcówek
  • Uchwyt na palec zapewnia wygodne pipetowanie
  • Autoklawowalne w całości
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Pojemność Dokładność Precyzja Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
0,2 - 2 µl ± 12,0 - ± 1,5 % <6,0 - <0,7 % 1 613-5258
0,5 - 10 µl ± 1,2 – ± 0,6 % <2,8 - <0,4 % 1 613-5259
2 - 20 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <1,5 - <0,3 % 1 613-5260
5 - 50 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <2,0 - <0,4 % 1 613-5261
10 - 100 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,8 - <0,2 % 1 613-5262
20 - 200 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5263
50 - 250 µl ± 1,0 – ± 0,6 % <0,4 - <0,3 % 1 613-5264
100 - 1000 µl ± 0,9 – ± 0,6 % <0,4 - <0,15 % 1 613-5265
1000 - 5000 µl ± 0,6 – ± 0,5 % <0,25 - <0,15 % 1 613-5266
1000 - 10000 µl ± 2,5 – ± 0,5 % <0,6 - <0,2 % 1 613-5267
Zestawy startowe
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5465
VWR EHP 4 Pack, incl. 4 pipettes (0,5 - 10 /2 - 20 / 20 - 200 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5462
Zestaw startowy 3 zawiera 3 jednokanałowe pipety z wyrzytnikiem (0,5 - 10 µl / 10 - 100 µl / 100 - 1000 µl) 1 613-5280 Unavailable
VWR EHP 3 Pack, incl. 3 pipettes (0,5 - 10 / 10 - 100 / 100 - 1000 µl) and 4 pipette linear stand 1 613-5466
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Linear stand for four pipettes 1 613-5471
Multiple stand for up to eight pipettes 1 613-5472
Rotating stand for up to six pipettes (only single channel, volumes 2 - 1000 μl (EHP and Standard Line)) 1 613-5473
Filter for 5 and 10 ml pipettes 1 613-5191
Zacisk na półkę na 3 pipety 1 613-0090
Liniowy statyw na 6 pipet 1 613-0086
Statyw karuzelowy na 6 pipet 1 613-0085
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość