Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kompaktowe rejestratory temperatury i ciśnienia
Dostawca: ROTRONIC INSTRUMENTS (UK) LTD
This compact logger with high level of IP protection provides a large storage capacity and maximum/minimum/average statistical function. Internal humidity sensor and NTC temperature sensor
  • High accuracy
  • Clear LCD display with visual alerts
  • HW4-lite PC software for programming and analysing
IP67 rated enclosure. Conformity to FDA CFR 21 Part 11 /GAMP 5.
Delivery information: Set includes CR2 long life battery, function and calibration certificate and HW4-lite software key code.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Zakres Dokładność Pamięć Szer.xGłęb.xWys. Waga Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
–20…+70 °C; 0 - 100 % RH ±0,3 °C; ±3,0 % RH 2×16 000 values 90×60×23 mm 85 g 1 620-2364
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość