Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Lupa stołowa z podświetleniem LED, VisoLux+
Dostawca: Eschenbach
This magnifier offers bright and glare-free illumination provided by two SMD LEDs. An integrated preselectable orange filter can be used for a warm colour temperature.
  • Automatic light off after 30 minutes
  • Meniscus/aspheric lens for a larger viewing distance
  • Cera-tec® anti-scratch hard coating: Reliability, comfort and relaxed vision
Delivery information: Supplied with a hard foam case and three AA batteries.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Powiększenie Szer.×Głęb. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
100×75 mm 1 630-2181
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość