Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Końcówki z filtrem
Dostawca: VWR Collection
Wszystkie końcówki wykonane w 100% z wysokiej jakości PP o czystości medycznej. Wytwarzane w formach najwyższej jakości, zalecane są do prac wymagających wyższych standardów. Sterylne produkty sa testowane na obecność endotoksyn (pirogenów), a czystość jest potwierdzona certyfikatem USP. Żywice są testowane na obecność metali.
  • Szersza uszczelka zapewnia lepsze dopasowanie końcówki zarówno do nowych jak i starszych typów pipet
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Worek
Styl końcówki Objętość Sterylność Wysokość Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
UltraFine™, wydłużone 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 Worek 1.000 732-0565
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 Worek 1.000 732-0561
Bevel Point™, z podziałką 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 Worek 1.000 732-0517
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 Worek 1.000 732-0526
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 Worek 1.000 732-0567
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 Worek 1.000 732-0521
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 Worek 1.000 732-0571
Bevel Point™, szeroki otwór 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 Worek 1.000 732-0558
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 Worek 1.000 732-0539
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 Worek 1.000 732-0535
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 Worek 1.000 732-0532
Pudełko
Styl końcówki Objętość Sterylność Wysokość Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
UltraFine™, wydłużone 0,1 - 10 µl - 38,10 mm AF1 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0542
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl - 31,42 mm AF1 12 pudełek po 96 sztuk 1.152 732-0515
Bevel Point™, z podziałką 0,5 - 10 µl - 44,83 mm AF2 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0518
Bevel Point™ 1 - 40 µl - 49,66 mm AF3 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0527
Bevel Point™ 1 - 50 µl - 49,66 mm AF4 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0568
Bevel Point™ 1 - 100 µl - 49,66 mm AF5 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0522
Bevel Point™ 1 - 160 µl - 49,66 mm AF6 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0529
Bevel Point™, szeroki otwór 1 - 200 µl - 49,66 mm AF7 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0559
UltraFine™ 1 - 200 µl - 52,07 mm AF7 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0540
Bevel Point™ 1 - 300 µl - 52,07 mm AF8 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0536
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl - 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2896
UltraFine™ 100 - 1000 µl - 88,90 mm AF9 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-0533
Pudełko, sterylne
Styl końcówki Objętość Sterylność Wysokość Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem aerozolami 100 - 1200 µl + 88,90 mm K 6 pudełek po 96 sztuk 576 613-0753
UltraFine™, wydłużone 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0543
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 12 pudełek po 96 sztuk 1.152 732-0516
Rainin® LTS™ style 0,1 - 20 µl + 48,26 mm AF13 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0799
Micro 0,1 - 30 µl + 38,10 mm AF1 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-1100
Bevel Point™, z podziałką 0,5 - 10 µl + 44,83 mm AF2 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0519
UltraFine™, ze skalą 0,5 - 10 µl + 49,66 mm AF16 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-1101
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0528
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 5 pudełek po 192 sztuki 960 732-0525
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0520
UltraFine™, FlexTop™, ze skalą 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-1105
Standard 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-1103
Bevel Point™, z podziałką 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-1102
UltraFine™, wydłużone 1 - 100 µl + 83,82 mm AF5 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-1107
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0523
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 5 pudełek po 192 sztuki 960 732-0573
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0530
Rainin® LTS™ style 1 - 200 µl + 51,31 mm AF11 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0800
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0541
UltraFine™, wydłużone 1 - 200 µl + 83,82 mm AF7 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-0610
Bevel Point™, szeroki otwór 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0544
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 10 pudełek po 96 sztuk 960 732-0537
Rainin® LTS™ style, low retention 1 - 300 µl + 61 mm AF8 10 racks, 96 each 960 732-2898
UltraFine™, wydłużone 1 - 300 µl + 71,12 mm AF8 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-0611
Rainin® LTS™ style 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF12 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-0801
UltraFine™, FlexTop™ 100 - 1000 µl + 75,95 mm AF9 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-1106
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 pudełek po 96 sztuk 576 732-0534
Sartorius® type 1250 µl + 88,90 mm - 6 racks, 96 each 576 732-2894
Szeroki otwór 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 6 pudełek po 96 sztuk 576 613-0752
Pak Rak™ statyw uzupełniający
Styl końcówki Objętość Sterylność Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl - AF1 Wymienny system 864 732-0563
Pak Rak™ Express Refill
Styl końcówki Objętość Sterylność Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl - AF1 Pak Rak™ Express Refill 864 732-0564
Indywidualnie pakowane, sterylne
Styl końcówki Objętość Sterylność Wysokość Kompatybilność Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
UltraFine™, wydłużone 0,1 - 10 µl + 38,10 mm AF1 Indywidualnie 200 732-0566
UltraFine™, ze skalą 0,1 - 10 µl + 31,42 mm AF1 Indywidualnie 200 732-0562
Bevel Point™ 1 - 40 µl + 49,66 mm AF3 Indywidualnie 200 732-0524
Bevel Point™ 1 - 50 µl + 49,66 mm AF4 Indywidualnie 200 732-0569
Bevel Point™ 1 - 100 µl + 49,66 mm AF5 Indywidualnie 200 732-0570
Bevel Point™ 1 - 160 µl + 49,66 mm AF6 Indywidualnie 200 732-0572
Bevel Point™, szeroki otwór 1 - 200 µl + 49,66 mm AF7 Indywidualnie 200 732-0560
UltraFine™ 1 - 200 µl + 52,07 mm AF7 Indywidualnie 200 732-0538
Bevel Point™ 1 - 300 µl + 52,07 mm AF8 Indywidualnie 200 732-0574
UltraFine™ 100 - 1000 µl + 88,90 mm AF9 Indywidualnie 200 732-0531
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość