Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Roztwory buforowe, standardy drugorzędowe
Dostawca: VWR Chemicals
  • Roztwór ustalony w 25°C, zgodny z normą DIN 17025
  • Z dokładnością do ± 0,010 jednostki pH (z wyjątkiem buforu 12,454 z dokładnością 0,050)
  • W pełni identyfikowalne dla zapewnienia optymalnej kalibracji pH (NIST)
  • Dostarczane ze szczegółowym certyfikatem analizy
  • Dane dotyczące zależności od temperatury są wydrukowane na etykiecie, podobnie jak numer serii i data ważności
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Wart. pH pH accuracy Temperatura odniesienia Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1,679 ±0,010 25 °C 500 ml 84580.260
4,005 ±0,010 25 °C 500 ml 84582.260
6,865 ±0,010 25 °C 500 ml 84583.260
7,413 ±0,010 25 °C 500 ml 84584.260
9,18 ±0,010 25 °C 500 ml 84585.260
10,012 ±0,010 25 °C 500 ml 84586.260
12,454 ±0,050 25 °C 500 ml 84587.260
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość