Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki laboratoryjne, szeroka szyja, z gwintem GL 80
Dostawca: VWR Collection
Szkło borokrzemowe, bezbarwne lub oranżowe z nakrętkami i pierścieniami wlewowymi
Duży otwór może pomieścić nawet duże lejki i zapewnia łatwy dostęp dla łyżeczek i szpatułek. Oranżowe do ochrony materiałów wrażliwych na światło.
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, wysoka odporność temperaturowa. Bardzo szeroki otwór pozawala na łatwe czyszczenie. Minimalna rozszerzalność cieplna, dająca stosunkowo wysoką odporność na zmiany temperatury
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Bezbarwne szkło
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Szkło oranżowe
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość