Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice, Microflex® 93-823
Dostawca: Ansell
These disposable gloves made of nitrile provide chemical and liquid protection. The most advanced glove in type I and IV allergy prevention, the Microflex 93-823 has been clinically proven to decrease redness and itchiness associated with contact dermatitis. Engineered without the use of chemical additives (including accelerators) that are known skin irritants, the Microflex 93-823 is safe for those with sensitive skin or prone to allergic reactions. Ideal for use in analytical testing/measurements, assembly and inspection, biotechnologies, cleaning, janitorial and maintenance work, laboratory analysis, pharmaceutical production and light duty assembly.
  • Decreases skin irritation potential in sensitive hands
  • Textured fingertips and a reduced amount of surfactant used to produce the glove results in a secure and confident grip for handling objects
  • Increased sensitivity due to the thin polymer design
  • Ultra-soft materials provide comfort and exceptional fit for long wear periods
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Pamiętaj mnie w tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Rozmiar Kolor Wysokość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5,5 - 6 Niebieski 240 mm 100/box 100 112-4321
6,5 - 7 Niebieski 240 mm 100/box 100 112-4322
7,5 - 8 Niebieski 240 mm 100/box 100 112-4323
8,5 - 9 Niebieski 240 mm 100/box 100 112-4324
9,5 - 10 Niebieski 240 mm 100/box 100 112-4325
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ 93-823
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Jednorazowego użytku
Pudrowane/Bezpudrowe Bezpudrowe
Wykończenie Textured fingertips
Mankiet Rolowany
Grubość na palcach 0,10 mm
Grubość na dłoni 0,06 mm
Normy EN EN 374
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość