Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice, Microflex® 93-852
Dostawca: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured finish
The distinct colour of the Microflex® 93-852 hides stains and provides a contrasting backdrop for identifying lighter coloured materials. It offers exceptional tensile strength and flexibility allowing the hands to move freely and comfortably while the fully textured design and non foaming formula delivers a firm and consistent grip. Ideal for use in analytical testing, food processing, biotechnologies, laboratory applications, light assembly tasks, maintenance, cleaning applications and pharmaceutical manufacturing.
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Fully textured design and non foaming formula enable wearers to have a firm wet grip when handling objects
  • Chlorinated for easier donning
  • Anti-static according to EN 1149
EN 374; Cat. III; AQL 1,5
Food contact approved
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Rozmiar Kolor Wysokość Grubość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5,5 - 6 Czarny 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4330
6,5 - 7 Czarny 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4331
7,5 - 8 Czarny 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4332
8,5 - 9 Czarny 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4333
9,5 - 10 Czarny 245 mm 0,12 mm 100/box 100 112-4334
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Jednorazowego użytku
Lateks/ wolne od lateksu Wolne od lateksu
Pudrowane/Bezpudrowe Bezpudrowe
Wykończenie Textured
Mankiet Rolowany
Normy EN EN 374
Antystatyczne +
Dopuszczone do kontaktu z żywnością +
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość