Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice, Microflex® 93-843
Dostawca: Ansell
Nitrile, non sterile, powder-free, textured fingertips
These disposable and durable gloves offer an advanced barrier protection against contaminants due to their lower acceptable pinhole rates (AQL 0,65). They are ideal for use in analytical testing, food processing, glass manufacturing, laboratory applications, patient examinations, light assembly tasks and pharmaceutical manufacturing.
  • Non stick properties are built into the glove formulation to create a resistance to tape or adhesives, and to assist workers with improved efficiency and speed
  • Contain no natural rubber latex or powder to help protect wearers from skin allergies, skin irritation and dryness
  • Textured fingers ensure strong, efficient grip and excellent worker protection
  • Polymer coating assures easy donning to help protect workers in fast-paced environments
EN 455, EN 374; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Rozmiar Kolor Wysokość Grubość Typ pakowania Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
5,5 - 6 Niebieski 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4335
6,5 - 7 Niebieski 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4336
7,5 - 8 Niebieski 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4337
8,5 - 9 Niebieski 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4338
9,5 - 10 Niebieski 245 mm 0,11 mm 100/box 100 112-4339
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Oburęczne, na jedną dłoń Oburęczne
Jednorazowego/ wielokrotnego użytku Jednorazowego użytku
Lateks/ wolne od lateksu Wolne od lateksu
Pudrowane/Bezpudrowe Bezpudrowe
Wykończenie Textured fingertips
Mankiet Rolowany
Normy EN EN 455, EN 374
Dopuszczone do kontaktu z żywnością +
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość