Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Krzesła, taborety, Seria Mr-Lab
Dostawca: VWR Collection
Wszystkie krzesła i taborety dostępne są z pięcioramienną podstawą, wykonaną z profili stalowych, o bardzo wysokiej wytrzymałości i trwałości. Płaski kształt podstawy zapewnia bezpieczne przemieszczanie się.
Stopki: Z wysokiej jakości, trwałego tworzywa sztucznego, duża powierzchnia gwarantuje wysoki poziom stabilności.
Kółka: Skrętne, podwójne kółka z miękką samohamującą oponką. Wszystkie krzesła standardowo wyposażone są w miękkie kółka do podłóg twardych. Twarde kółka do podłóg miękkich dostępne są jako opcja.
Technologia Stop&go: Ze względów bezpieczeństwa, krzesła, których siedziska znajdują się powyżej 650 mm wysokości nie mogą być jezdne w trakcie siedzenia. Dzięki innowacyjnym kółkom typu Stop & Go, tylko wtedy te krzesła są mobilne, gdy nikt na nich nie siedzi.
Doskonałe połączenie komfortu i ergonomii. Anatomicznie uformowane oparcie i siedzisko dają wysoki komfort siedzącemu oraz podpierają lędźwie. Miękka tapicerka ze skóry syntetycznej jest zmywalna i odporna na środki dezynfekujące.
  • Oparcie z regulacją wysokości i nachylenia
  • Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego
  • Podstawa aluminiowa, pięcioramienna
Zgodne z poziomem bezpieczeństwa S2, GMP
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Chairs
Opis Wysokość Wyposażenie podstawy Podnóżek Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Krzesło laboratoryjne, siedzisko i oparcie powlekane niebieską skają 470 - 620 mm Kółka - 1 132-0416
Laboratory chair, made from blue skai® 470 - 620 mm Stop&Go-castors - 1 132-0939
Krzesło laboratoryjne, siedzisko i oparcie powlekane niebieską skają 600 - 870 mm Stopki + 1 132-0417
Krzesło laboratoryjne, siedzisko i oparcie powlekane niebieską skają - skai® 640 - 910 mm Kółka Stop&Go + 1 132-0501
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steem parts in black 470 - 620 mm Soft castors - 1 132-0965
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 600 - 870 mm Large scaled glides height adjustable, chrome plated 1 132-0966
Laboratory chair, made from black skai®, with permanent contact backrest and aluminium polished base, plastic and steel parts in black 620 - 890 mm Stop&Go-castors height adjustable, chrome plated 1 132-0967
Stools
Opis Wysokość Wyposażenie podstawy Podnóżek Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Taboret laboratoryjny, czarna podstawa z tworzywa sztucznego, siedzisko powlekane czarną skają, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 460 - 630 mm Kółka - 1 132-0425
Taboret laboratoryjny, czarna podstawa z tworzywa sztucznego, siedzisko wykonane z czarnej pianki poliuretanowej, regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego 460 - 630 mm Kółka - 1 132-0426
Laboratory stool, extra large seat (Ø 400 mm) made from black skai® leather, PA base (plastic and steel part are black coloured) 600 - 870 mm Stop&go castors chrome plated, height adjustable 1 132-0963
Laboratory stool, extra large seat (Ø 350 mm) made from PU foam, PA base (plastic and steel part are black coloured) 600 - 870 mm Stop&go castors chrome plated, height adjustable 1 132-0964
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Podłokietnik, czarny 1 par 132-0423
Kółka 1 zestaw 132-0427
Height-adjustable footring for 132-0416 1 139-0214
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość