Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Zlewka szklana, niska, Super Duty
Dostawca: DURAN Group
DURAN®, szkło borokrzemowe, przezroczyste, z wylewem
Posiadają czytelną podziałkę oraz pole do opisu. Aby uniknąć naprężeń termicznych w szkle zalecane jest powolne i równomierne ogrzewanie zlewek szklanych Super Duty. Do pracy w bardzo wysokich temperaturach lub w przypadku gwałtownych zmian temperatury, zaleca się stosowanie standardowych zlewek DURAN®, które cechuje doskonała odporność na zmiany temperatury. Jednakże, ich odporność mechaniczna jest ograniczona w porównaniu ze zlewkami Super Duty.
  • Większa odporność mechaniczna w porównaniu ze standardowymi zlewkami szklanymi ze względu na wzmocnioną krawędź wylewową
  • Jednolita grubość ścianek
  • Bardzo dobra odporność chemiczna, dobra odporność termiczna
Z nadrukowanym numerem serii; certyfikat serii dostępny na stronie www.duran-group.com
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Pojemność Wysokość O.D. Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
1000 ml 145 mm 105 mm 1 214-0207
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
150 ml 80 mm 60 mm 1 214-0199
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
2000 ml 185 mm 132 mm 1 214-0208
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
250 ml 95 mm 70 mm 1 214-0204
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
400 ml 110 mm 80 mm 1 214-0205
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
5000 ml 270 mm 170 mm 1 214-0209
600 ml 125 mm 90 mm 1 214-0206
Otrzymasz zniżkę, jeśli zamówisz 10 lub więcej. Zaloguj się po więcej szczegółów.
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość