Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki, szeroka szyja, z nakrętką, seria 303
Dostawca: KAUTEX TEXTRON
LDPE, przeźroczyste
Idealne do poboru próbek, przechowywania i transportu. Odpowiednie do płynów, past i granulatów. Szeroka szyjka ułatwia napełnianie i czyszczenie. Bez podziałki.
  • Dobra odporność chemiczna
  • Szczelne, wytrzymałe i uniwersalne
  • Odpowiednie do przechowywania żywności
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Pojemność Gwint Ø zewn. Wysokość Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 650 KAUT303-770528_SE
50 ml 32 mm 39,0 mm 76,0 mm 50 215-9034
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 480 KAUT303-770529_SE
100 ml 32 mm 48,0 mm 93,5 mm 20 215-9035
200 ml 40 mm 59,0 mm 114,0 mm 10 215-9036
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 260 KAUT303-770531_SE
250 ml 40 mm 64,0 mm 120,0 mm 10 215-9037
300 ml 40 mm 67,5 mm 128,0 mm 10 215-9038
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 130 KAUT303-770533_SE
500 ml 50 mm 77,0 mm 154,0 mm 10 215-9039
750 ml 50 mm 88,0 mm 173,0 mm 5 215-9040
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 56 KAUT303-770535_SE
1000 ml 65 mm 95,0 mm 205,0 mm 4 215-9041
1500 ml 65 mm 108,0 mm 226,0 mm 4 215-9042
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 33 KAUT303-770537_SE
2000 ml 65 mm 120,0 mm 247,0 mm 1 215-3113
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość