Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Mikrowirówka , PCR Plate Spinner
Dostawca: VWR Collection
Wirówka do płytek PCR (Plate Spinner) o zwartej budowie i nowoczesnym wzornictwie.
  • Kompaktowa budowa ; cicha, łatwa w obsłudze
  • Łatwy sposób wkładania i wyciągania płytek
  • System szybkiego zwirowania zawieszonych kropel i kondensacji
  • Używana przed i po cyklu termicznym do zapewnienia odpowiednich warunków dla PCR
  • Kompatybilna z komorą chłodniczą
Ta unikalna wirówka wyposażona jest w dwupozycyjny wirnik pionowy, który może znaleźć zastosowanie przy różnych płytkach PCR; 96-dołkowe, 384-dołkowe, z obrzeżami lub bez. Budowa wirnika zapewnia zabezpieczenie płytki przed przemieszczaniem.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Wirówka do pytek PCR, wtyczka EU 1 521-1648
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ PCR Plate Spinner
Maksymalna pojemność 2 płytki PCR
Prędkość maksymalna (min-1) 2500
Prędkość maks. (×g) 500
Zasilanie 230 V/50-60 Hz
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 190×2210×183
Waga (kg) 3
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Adapter do pasków, probówek lub półpłytek 2 521-1650
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość