Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Płyta antywibracyjna
Dostawca: VWR Collection
Granit polerowany
Cztery stabilne nóżki; pochłania i tłumi zewnętrzne wibracje, dzięki czemu nadaje się zarówno do precyzyjnego ważenia, jak również innych delikatnych przyrządów np. mikroskopów.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Opis Szer.xGłęb.xWys. Waga Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Płyta antywibracyjna, granit 560×450×65 mm 44 kg 1 611-2536
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość