Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Kontroler do pipet, Accurpette
Dostawca: VWR Collection
Kontroler do pipet przystosowany do pracy z pipetami szklanymi i plastikowymi o pojemności od 1 do 100 ml.
  • Lekki korpus (180 g) odporny na promieniowanie UV; nakładki
  • Napełnia pipetę 25 ml w czasie poniżej trzech sekund przy najszybszym ustawieniu
  • Silikonowy uchwyt pipet z możliwością sterylizacji w autoklawie
  • Wymienny filtr z membrany hydrofobowej chroni urządzenie przed wnikaniem płynów oraz zapobiega zanieczyszczeniu próbek
  • Przyjazny dla środowiska akumulator NiMH pozwala na cztery godziny ciągłego użytkowania, kontrolka niskiego poziomu naładowania akumulatora, możliwość ładowania podczas użytkowania
Kontrolery do pipet Accurpette wyposażone są w mocny, ale jednocześnie cichy silnik, który przyspiesza proces pipetowania dużych objętości. Przycisk wyboru trybu umożliwia użytkownikowi wybór trybu wysokiego lub niskiego o zmiennych prędkościach aspiracji i dozowania (z wypychaniem). W obu trybach prędkością ssania i dozowania steruje się za pomocą wklęsłych spustów zapewniających wygodny i pewny chwyt, wymagający minimalnej siły. Dodatkowy tryb dozowania grawitacyjnego jest przeznaczony do użytku z pipetami na wypływ całkowity (To Deliver; TD). Obecnie w zestawie z kontrolerem Accurpette dostarczane są także dodatkowe kolorowe stożki ochronne, dzięki którym istnieje możliwość stosowania oznaczeń kolorystycznych odpowiednich dla danego laboratorium, zastosowania czy użytkownika — rozwiązanie to minimalizuje ryzyko wystąpienia zanieczyszczenia krzyżowego.
Informacje na temat zamawiania: Dostarczany z ładowarką, dwoma zapasowymi filtrami hydrofobowymi (1× 0,45 µm, 1× 0,2 µm), statywem stołowym/mocowaniem ściennym i zestawem kolorowych stożków ochronnych.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Kontroler do pipet Accurpette, ładowarka europejska 1 612-4552
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Wymienny filtr 0,2 µm 5 612-3681
Zestaw zapasowych filtrów 0,45 µm 5 612-3678
Zestaw trzech kolorowych stożków ochronnych (czerwony, niebieski i różowy) 1 612-4555
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość