Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Steromikroskopy, Stemi 305
Dostawca: Zeiss
The Stemi 305 are compact Greenough stereo microscopes.
  • Three-dimensional and crisp images
  • Bright LED illumination with daylight colour
  • Long lifetime and low energy consumption
For any applications in education, laboratories or industrial production environments.
Ordering information: Eyepieces are included.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
Opis Model Typ Powiększenie Podświetlenie Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
For diascopy and episcopy Stemi 305 Edu Binocular 8× - 40× LED 1 630-2624
For episcopy only Stemi 305 Mat Binocular 8× - 40× LED 1 630-2626
With rotatable and slidable mirror Stemi 305 Lab Binocular 8× - 40× LED 1 630-2625
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Okular WF 10×/23
Technika kontrastu Jasne pole (BF) i ciemne pole (DF)
Zoom lens 5:1
System ogniskowania Współosiowe śruby mikro- i makrometryczne
Kamera 1,2 MP
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość