Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Butelki laboratoryjne, szeroka szyja z gwintem GL 80
Dostawca: VWR Collection
Borosilicate glass, clear or amber with screw caps and pouring rings
The large opening can accommodate even large volume funnels and gives easy access to scoops or spatulas. Amber to protect light-sensitive materials.
  • Very good chemical resistance, high temperature resistance
  • Extra wide opening allows easy cleaning
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Clear glass
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
500 ml 1 215-3743
1000 ml 1 215-3744
2000 ml 1 215-3745 Unavailable
5000 ml 1 215-3746
Amber glass
Pojemność Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
500 ml 1 215-3747
1000 ml 1 215-3748
2000 ml 1 215-3749
5000 ml 1 215-3773
unavailable Ten produkt został wycofany - sprzedaż do wyczerpania zapasów. Zamienniki mogą być dostępne poprzez wyszukiwanie za pomocą numeru katalogowego VWR wymienionego powyżej. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, zadzwoń do Obsługi Klienta VWR pod numer 58 3238 210
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość