Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Szafowe zamrażarki niskotemperaturowe, do -86 °C
Dostawca: VWR Collection
Zamrażarki szafowe zostały zaprojektowane do odpowiedniej ochrony próbek ze sterownikiem na poziomie oczu użytkownika oraz systemem monitorującym
  • Szafka z grubej blachy stalowej walcowanej na zimno, z wykończeniem farbą proszkową, odpornym na odpryski i rdzę
  • Cztery wewnętrzne pary drzwiczek ograniczają utratę zimnego powietrza i ułatwiają wyrównywanie temperatury po otwarciu
  • Izolacja: pianka poliuretanowa o wysokiej gęstości, spieniana z zastosowaniem HFC (127 mm)
  • Wytrzymałe półki ze stali nierdzewnej (z odstępem regulowanym co 25 mm, maks. nośność: 45,4 kg)
  • Uszczelki zapewniają utrzymanie maksymalnej temperatury w szafce i zapobiegają oszronieniu
  • Obsługa jedną ręką za pomocą ergonomicznego uchwytu z możliwością zamknięcia na kłódkę i na zamek
  • Kółka samonastawne 2-calowe z blokadą, ułatwiające przetaczanie
  • Jasny i czytelny wyświetlacz temperatury wskazujący temperaturę rzeczywistą oraz (opcjonalnie) temperaturę sondy próbek
  • Czynnik chłodniczy: pierwszego stopnia R-404a; drugiego stopnia R-290. R508-b
  • Kontroler danych upraszczający sterowanie i monitorowanie
  • Interfejs RS485
  • Możliwość podłączenia opcjonalnego rejestratora wykresu temperatury (7 dni) i rejestratora danych
Zakres temperatur: −50 to −86 °C
Certyfikaty: UL, cUL, CE.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Typ Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
ULT freezer, 368 l 1 471-1140
ULT freezer, 490 l 1 471-1141
ULT freezer, 650 l 1 471-1142
ULT freezer, 793 l 1 471-1143
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ 471-1140 471-1141 471-1142 471-1143
Pojemność (l) 368 490 650 793
Temperatura (°C) −50...−86
Wyświetlacz Cyfrowy
Funkcja odszraniania Manualna
Alarm dźwiękowy i wizualny Dźwiękowy i wizualny dźwiękowy i wizualny
Półki/szuflady 3 półki/4 komory
Drzwi 1 zewnętrzne (otwierane w prawo) / 4 wewnętrzne
Zamek w drzwiach Tak
Materiał Zewnętrzny: stal malowana proszkowo
Wewnętrzny: stal galwanizowana
Wykonanie wnętrza Pojemność - pudełka 2": 240
Pojemność - pudełka 3": 144
Pojemność - fiolki: 24000
Pojemność - pudełka 2": 320
Pojemność - pudełka 3": 192
Pojemność - fiolki: 32000
"Pojemność - pudełka 2": 400
Pojemność - pudełka 3": 240
Pojemność - fiolki: 40000
"Pojemność - pudełka 2": 600
Pojemność - pudełka 3": 360
Pojemność - fiolki: 60000
Porty dostępu 2
Wymiary wewnętrzne - szer. x gł. x wys. (mm) 572×492×1308 572×645×1308 762×645×1308 914×673×1308
Szer. x gł. x wys. (mm) 912×802×1978 912×988×1978 1102×988×1978 1255×987×1978
Waga (kg) 313 358 390 445
Poziom hałasu 59 dB(A)
Zasilanie 230 V, 50 Hz, 3450 W
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość