Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Próbnik powietrza, SAS Super ISO
Dostawca: VWR Collection
SAS Super ISO to kompletny system do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza. Bezpośredni następca SAS Super, używanego na “Międzynarodowej Stacji Kosmicznej”. SAS Super ISO 100 oraz SAS Super ISO 180 zostały zaprojektowane pod kątem wymagań branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia. Urządzenia te są przenośne, łatwe w obsłudze oraz charakteryzują się długą żywotnością baterii. SAS Super ISO 100 oraz SAS Super ISO 180 różnią się szybkością przepływu powietrza przez głowicę pomiarową. Oba modele pozwalają na ciągły lub sekwencyjny pobór próbek powietrza: w czasie od kilku minut do kilku godzin. Duży wyświetlacz LCD z podświetlanym panelem dotykowym ułatwia wprowadzanie danych.
  • Konstrukcja zapobiegająca powstawaniu turbulencji i zawirowań powietrza, wpływających na powtarzalność pomiaru, zgodna z wymaganiami ISO
  • W pełni spełnia standardy międzynarodowe (ISO 14698 i USP 1116)
  • Oszczędność czasu, niskie koszty eksploatacji
Brak w zestawie głowicy aspiracyjnej i ładowarki.
Zaloguj się, aby zobaczyć swoje ceny i dostępność produktów.
  Zapamiętaj mnie na tym urządzeniu
ZAMÓW
Rozwiń / Zwiń
We are currently unable to calculate your contract price for this item. List price is being displayed temporarily. When your order is processed, you will be invoiced at your contract price even though list price is displayed now
Opis Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Próbnik SAS Super ISO 100 do płytek kontaktowych 1 710-0871
Próbnik SAS Super ISO 100 do szalek Petriego 1 710-0869
Próbnik SAS Super ISO 180 do płytek kontaktowych 1 710-0872
Próbnik SAS Super ISO 180 do szalek Petriego 1 710-0870
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
SPECYFIKACJE
Typ SAS Super ISO 100 SAS Super ISO 180
Przepływ powietrza 100-180 l/min
Głowica Aluminium, stal nierdzewna lub plastik, certyfikowane, gotowe do użycia
Wymiary - szer. x gł. x wys. (mm) 120×125×275
Waga (kg) 1,8
AKCESORIA
Rozwiń / Zwiń
Accessories
Opis Do Ilość Numer katalogowy VWR Ilość
Torba transportowa SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0896
Walizka transportowa, aluminiowa SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100 1 710-0875
Statyw podłogowy SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0889
Głowica aspiracyjna ze stali nierdzewnej do płytek kontaktowych Ø 55 mm SAS ISO 180, SAS ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0880
Głowica aspiracyjna ze stali nierdzewnej do szalek Petriego Ø 90 mm SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 1 710-0878
Głowica aspiracyjna z aluminium do płytek kontaktowych Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0892
Głowica aspiracyjna z aluminium do szalek Petriego Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0886
Adapter do szalek Petriego Ø 90 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360 1 710-0882
Komora aspiracyjna do płytek kontaktowych 55 mm (bez głowicy) SAS Super Isolator 1 710-0947
Komora aspiracyjna do szalek Petriego 90 mm (bez głowicy) SAS Super Isolator 1 710-0948
Ładowarka do baterii z uniwersalną wtyczką DUO SAS Super 360 1 710-0993
Ładowarka do baterii z wymienną wtyczką, zakres 90 to 260 V SAS Super ISO 1 710-0973
Sterile daily head for contact plates, Ø 55 mm SAS Super IAQ, SAS Super ISO 180, SAS Super ISO 100, DUO SAS Super 360, SAS Super Isolator 40 710-0890
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Wygeneruj stronę katalogową PDF
Wprowadź szczegóły
Select the article for which you are looking for Certificate
Podaj numer partii. To pole jest obowiązkowe. Wpisz "X" dla VWR Chemicals, jeśli nr partii nie jest znany.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
albo
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Opis Numer katalogowy Availability Jednostka Twoja Cena Price Per Ilość