Drukuj
Inkubatory z wytrząsaniem, 5000I oraz 5000IR
Dostawca: VWR, part of Avantor
444-7109EA 43140 PLN
444-7109 VWRU10027-214 444-7112 VWRU97009-896
Inkubatory z wytrząsaniem, 5000I oraz 5000IR
Wytrząsarki Inkubatory z wytrząsaniem
Wytrząsarki Orbitalne VWR 5000I / 5000IR z inkubacją /chłodzeniem zostały zaprojektowane do zastosowań wymagających wytrzasąsania i inkubacji takich jak kultury komórkowe, badania rozpuszczalności , zawiesiny bakteryjne i procedury ekstrakcji. Platforma o dużych wymiarach wytrzymuje ciężar do 22,7 kg. Zmienna pedkość i sterowanie mikroprocesorowe zapewniają spójne i jednolite mieszanie. W przypadku awarii wyswietlacz pokazuje ostatni zadany paramter a następnie zrestartuje się. Dla zachowania bezpieczeństwa urządzenie powoli nabiera prędkości do zadanej wartości. System wytrząsania Accu-drive zapewnia wyjątkową kontrolę prędkości, dokładności, bezpieczeństwa i trwałosci. System nieprzerwanie monitoruje prędkość wytrząsania i utrzymuje zadane parametry nawet przy zmieniającym sie obciążeniu. Prędkość wyświetlana jest z dokładnością do 1% zadanej prędkości, poniżej 100 rpm wynosi ± 1 rpm.
  • Trzy niezależne wyświetlacze LED pokazują prędkość, temperaturę i czas
  • Zintegrowany zegar - 1 s do 160 h pokazuje jaki czas upłynął lub odlicza ustawiony czas; automatyczne wyłączenie i alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie programu
  • Mikroprocesorowy kontroler temperatury PID utrzymuje dokładną temperaturę od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 65°C (5000I) lub od 15°C poniżej temp. otoczenia (5000IR); temperatura regulowana z dokładnością do 1°C; urządzenie przypomina ostatnią ustawioną temperaturę, nawet gdy zostało wyłączone i zrestartuje się po awarii zasilania
  • System wymuszonej wentylacji Opti-Flow zapewnia wyjątkową jednorodność
  • Ochrona przed przeładowaniem - sygnały wizualne i dźwiękowe uaktywniają się, gdy system wykryje blokadę bądź przeładowanie tacki.Pokrywa z poliwęglanu pozwala na obserwację próbki bez zmiany temperatury wewnątrz komory. Po otwarciu pokrywy następuje automatyczne odcięcie obwodu, które zatrzymuje wytrząsanie aby ochronić operatora
  • Można stosować te same akcesoria co w wytrząsarkach VWR
Wbudowany czujnik obciążenia może wykryć niestabilny odczyt, a nastepnie automatycznie zmniejsza min -1 do bezpiecznej prędkości zapobiegając wylaniu i chroniąc próbki. Potrójny napęd i bezszczotkowy silnik są przeznaczone do pracy ciągłej i są wstanie wytrzymać duże obciążenia. Konstrukcja odpornana zalanie chroni wewnętrzne elementy przed przypadkowym zalaniem. Wyjmowana półka pozwala na łatwe czyszczenie komory. System wentylacji Opti-Flow wykorzystuje dwa wentylatory indukcyjne (5000I) lub jeden duży (5000IR) oraz owiewki aby zapewnić wyjątkową jednolitość i stabilność temnperatury. Czujnik przegrzania odcina urzadzenie oraz aktywuje alarm wizualny i dźwiękowy jeśli odchylenia zadanej temperatury wynoszą ± 1°C. Tryb kalibracji prędkości umożliwia użytkownikowi autmatyczną rekalibrację wyświetlanej prędkości. Tryb kalibracji temperatury umożliwia użytkownikowi skalibrować urządzenie do zewnętrznego termometru, port RS232 zapewnia dwustornną komunikację pomiędzy rejestratorem a jednostką kontrolną
Informacje dodatkowe: Informacje o dostawie: Dostarczane z matą antyposlizgową, która pasuje do uniwerslanej platformy (444-0967) oraz z odpinanym kablem zasilającym 2340 mm Pozostałe akcesoria muszą być zamawiane oddzielnie.