Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Meble do pomieszczeń czystych
Przestrzeń w pomieszczeniach typu cleanroom jest na wagę złota. W rezultacie nie istnieją standardowe rozwiązania ani rozmiary.
Meble ze stali nierdzewnej do cleanroomów, które przewodzą prąd elektryczny, zbudowane są z pionowych podpór z wytrzymałymi frontami oraz perforowanych, poziomych blatów, które zmniejszają zakłócenia przepływu z komory laminarnej. Przenoszenie oraz czyszczenie mebli jest również ułatwione. The holes in the tops have a diameter of 8-10mm and are chamfered on both sides. Otwory na blatach mają średnicę 8-10 mm
Usługi basan
Wspieramy Państwa w projektowaniu pomieszczeń oraz (re)konstrukcji śluz powietrznych.