Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Rękawice i nakładki na palce do pomieszczeń czystych
test test
W pomieszczeniach czystych rękawice i nakładki na palce są stosowane w celu ochrony wrażliwych produktów przed zanieczyszczeniem, a także operatorów.
Rękawice i nakładki na palce do pomieszczeń czystych Zapewniamy duży wybór rękawic do pomieszczeń czystych i środowisk kontrolowanych dostosowany do zapotrzebowania technicznego i funkcjonalnego na produkty medyczne, produkty ochrony osobistej lub produkty do pomieszczeń czystych. Wymagania dotyczące wykonania, takie jak pewność chwytu, wygoda czy długość, są zróżnicowane i zależne od zastosowania rękawic.
Rękawice sterylne i niesterylne do pomieszczeń o klasie czystości ISO 4 i 5, w szczególności do pomieszczeń czystych w laboratoriach biologicznych, zapewniają wyjątkową wygodę, wytrzymałość i wrażliwość dotykową. 
Przed wyborem danego modelu zalecamy przetestowanie rękawic w praktyce.
Nasza rekomendacja:
Rękawice tekstylne jako wkładki w celu zmniejszenia pocenia się dłoni podczas noszenia sterylnych rękawic lateksowych i nitrylowych do pomieszczeń czystych.
Ściągacze paskowe
Ściągacze paskowe zapewniają skuteczne uszczelnienie pomiędzy rękawicami a odzieżą do pomieszczeń czystych.
Plany wykorzystania rękawic firmy basan
Wspieramy naszych klientów w wyborze odpowiednich rękawic do danego zastosowania.