Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Jonizacja w cleanroomie
Jonizacja służy neutralizacji elektrostatycznego naładowania, które powstaje w wyniku tarcia względem siebie dwóch materiałów. Ma tam miejsce wymiana elektronów, co znaczy, że w jednym materiale panuje nadmiar elektronów (ładunek ujemny), a w drugim jest ich brak (ładunek dodatni).
Jonizacja w cleanroomie
Ładunki elektrostatyczne są niegroźne dla ludzi. Jednakże, w produkcji mikroelektroniki oraz czipów, ma to ogromny wpływ na jakość produktu.
Ma to szczególne znaczenie w dziedzinie mikroelektroniki w związku z wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD). Może powodować wady w półprzewodnikach i obwodach (np: komputery, telefony, urządzenia medyczne), które wpłyną na ich funkcjonowanie. Co więcej, może to powodować zakłócenia w trakcie produkcji, ponieważ zanieczyszczające cząstki przyciągane są przez naładowane elektrostatycznie powierzchnie (ESA).
Oprócz środków ochronnych, takich jak: powierzchnie przewodzące, urządzenia, odzież, jonizacja jest idealnym rozwiązaniem dla tego typu problemów. Stosowane są różne urządzenia w zależności od obszaru lub produktu:
Urządzenia montowane na suficie
Do neutralizacji ładunku statycznego na całej powierzchni roboczej. Posiada nawiew z 2-3 wentylatorów z regulowaną prędkością oraz zintegrowanym elementem grzejnym dla wygody operatora. Komponenty i materiały nie zawierają silikonu i nadają się do użytku w cleanroomie.
Urządzenia stołowe
Dzięki swojej kompaktowej konstrukcji może być używany w terenie. Dmuchawa jonizująca do kontroli ładunków elektrostatycznych designowi. Posiada technologię kontroli obwodu, modularny system okablowania dla dostawy mocy do 3 jednostek z jednego, standardowego zasilacza.
Urządzenia ręczne
Neutralizacja zaniku ładunków elektrostatycznych do procesów czyszczenia oraz efektywnego usuwania zanieczyszczeń dzięki dużej sile dmuchawy. Ręczne jonizatory mają lekką i ergonomiczną konstrukcję oraz elastyczny wąż dla komfortu operatora.
Skontaktuj się z nami