Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Gogle ochronne do użytku w pomieszczeniach czystych
Jednorazowe, sterylizowane promieniowaniem gamma czy tlenkiem etylenu. Wielokrotnego użytku, przystosowane do sterylizacji w autoklawie czy z użyciem par nadtlenku wodoru. Zaprojektowane z myślą o zgodności ze standardową procedurą operacyjną oraz o komforcie pracy operatorów, nasze gogle przeznaczone do użytku w pomieszczeniach czystych lub środowisku kontrolowanym są wykonane z wytrzymałych, lekkich i wygodnych materiałów dostosowanych do pracy w takich warunkach. Dostępne w różnych fasonach.
Gogle ochronne do użytku w pomieszczeniach czystych
Zarówno gogle przystosowane do sterylizacji w autoklawie, jak i jednorazowe, są odporne na zaparowanie, posiadają hartowane, niezniekształcające obrazu soczewki oraz systemy wentylacji pośredniej. Odpowiednie dla osób noszących okulary. Nie zawierają lateksu. W celu zapewnienia najwyższej jakości każda para sterylnych gogli jednorazowego użytku jest indywidualnie sprawdzana. Odpowiednie jako wyposażenie medyczne, środek ochrony osobistej lub w każdej sytuacji wymagającej użycia gogli ochronnych.