Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Artykuły piśmiennicze do pomieszczeń czystych
Dzięki pełnej gamie papieru, notatników oraz innych materiałów piśmienniczych zapisywanie i utrwalanie danych w pomieszczeniach czystych nie podlega żadnym ograniczeniom.
Artykuły piśmiennicze do pomieszczeń czystych
Notesy oraz bloczki samoprzylepne wykonane są z papieru przeznaczonego do pomieszczeń czystych. Istnieje możliwość pisania dwustronnego. Polecamy trwałe i odporne podkładki z klipsem, ułatwiające sporządzanie notatek w pomieszczeniach czystych i kontrolowanych obszarach produkcyjnych.
Specjalne długopisy z antypoślizgowym korpusem ułatwiają pisanie nawet w rękawicach do pomieszczeń czystych. Tusz długopisów do pomieszczeń czystych (dostępny w różnych kolorach) zachowuje trwałość nawet na powierzchniach zimnych i wilgotnych (np. torebkach plastikowych, jednorazowych artykułach laboratoryjnych) oraz szybko schnie. Nie rozmazuje się, ale można go zetrzeć.