Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chusteczki i wymazówki do pomieszczeń typu cleanroom
Chusteczki i wymazówki do pomieszczeń typu cleanroom
Chusteczki do clenroomu należą do najważniejszych materiałów używanych w środowiskach kontrolowanych. Są ważnym elementem używanym do usuwania zanieczyszczeń, które nie są widoczne gołym okiem. Pozwalają na utrzymanie higienicznego miejsca pracy.
Aby upewnić się, że czyszczenie jest skuteczne, chusteczki do cleanroomu powinny mieć zdolność absorpcji jak największej ilości zanieczyszczeń w możliwie najkrótszym czasie. Nie powinny również przenosić zanieczyszczeń w formie cząstek, włókien, jonów oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych. 
W związku z tym, że wymagania dot. konkretnych cleanroomów różnią się znacznie, wybrane ściereczki muszą zostać idealnie dopasowane do zastosowania. Różne materiały oraz struktury chusteczek mają znaczący wpływ na ich funkcjonalność.
Certyfikowana jakość
Chusteczki dostarczane przez naszego partnera ITW spełniają najbardziej zaawansowane standardy kontroli jakości w branży.
ITW Texwipe jest jedynym producentem chusteczek do użytku w ISO Klasa 5 lub środowiskach czystych posiadających certyfikat ISO.
basan Wipe Plans
Nasi wykwalifikowani pracownicy służą pomocą w doborze odpowiednich chusteczek do Twojej aplikacji.