Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Bio Chrom
Bio Chrom
Firma VWR oferuje serię produktów do oczyszczania białek, opartą na różnych technologiach o udowodnionej skuteczności, jak IEX, ultrafiltracja, dializa i oczyszczanie metodą powinowactwa.
Technologia powinowactwa może być wykorzystana do izolacji określonych molekuł z mieszaniny (np. oczyszczanie His Bind®), wychwytu żądanej molekuły w badaniach interakcji (np. immobilizacji na żywicy GST Bind™) lub usuwania składnika reakcji (np. usuwania proteazy za pomocą zestawów do wychwytu związków rozszczepiających). W przypadku białek rekombinowanych dodatek znaczników fuzyjnych przy użyciu odpowiednich wektorów ekspresji umożliwia oczyszczanie metodą powinowactwa z zastosowaniem różnych strategii.
Nasza gama matryc do chromatografii powinowactwa do immobilizowanego metalu (IMAC) do oczyszczania białek fuzyjnych His Tag® jest najszerszą na rynku. Obejmuje żywice His Bind na bazie agarozy, wstępnie związaną, nie ługującą żywicę His bind Ni-NTA, kulki agarozowe His Mag™ oparte na zasadzie wiązania magnetycznego, szybkie kolumny i kasety ze wstępnie związaną żywicą His Bind na bazie celulozy oraz żywicę metakrylanową His Bind Fractogel®, która umożliwia stosowanie wyższych ciśnień i pojemności. Inne żywice powinowactwa na bazie agarozy umożliwiają szybkie oczyszczanie białek fuzyjnych GST·Tag™, S·Tag™ oraz T7·Tag®.
OTWÓRZ DZIAŁ OCZYSZCZANIA BIAŁEK MIKROSTRONY NAUK PRZYRODNICZYCH