Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Chromatografia gazowa
Chromatografia gazowa
W przypadku chromatografii gazowej do separacji wykorzystywany jest rozdział pomiędzy fazą gazową a pełniącą określoną funkcję ciekłą fazą stacjonarną. Długość kolumn kapilarnych pozwala na uzyskanie wysokiej rozdzielczości.
Chromatografia gazowa, kapilarna chromatografia gazowa lub po prostu GC to metoda powszechnie stosowana w branży olejarskiej, badaniach żywności na obecność pestycydów, branży farmaceutycznej (do analizy pozostałości rozpuszczalników) i wielu innych zastosowaniach. Wykorzystywana jest głównie do analizy lotnych i półlotnych analitów.
Strony produktów