Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Oczyszczanie
Oczyszczanie
W jaki sposób oczyścić próbkę z użyciem chromatografii cieczowej? W zależności od rodzaju próbki i wymaganego poziomu czystości dostępnych jest kilka opcji – od podstawowej chromatografii typu flash po preparatywną chromatografię HPLC ze spektrometrią mas. Jeśli oczyszczaniu mają zostać poddane próbki o kluczowym znaczeniu, zdaj się na nasze doświadczenie.
Finalnym etapem procesu – mającym na celu rafinację surowca po syntezie i ekstrakcji z produktu naturalnego – jest często preparatywna HPLC lub preparatywna LC. Kolumnę odpowiednią do tego celu często wybiera się w oparciu o wcześniejsze etapy pracy lub uprzednio opracowaną metodę analityczną. Wśród oferowanych produktów znajdują się szklane kolumny chromatograficzne oraz produkty do zautomatyzowanej chromatografii typu flash i preparatywnej chromatografii HPLC. 
Strony produktów