Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Akredytowane kalibracje i naprawy pipet zgodnie z normą ISO 8655
Akredytowane kalibracje i naprawy pipet zgodnie z normą ISO 8655
Szybkość, niezawodność i dokładność
Usługa kalibracji pipet firmy VWR (do nabycia osobno) zapewnia legalizowane wyniki zgodne z obowiązującymi normami i gwarantuje zachowanie ich wymogów. 
Korzyści:
  • Akredytacja zgodnie z normą ISO 17025
  • Sprawdzona i potwierdzona jakość
  • Dostępność szczegółowej dokumentacji procesu
  • Wszyscy producenci
  • Wszystkie przyrządy do przenoszenia płynów, w tym przyrządy szklane
  • Wszystkie rodzaje badań, w tym przeprowadzane wg specyfikacji klienta
  • Kalibracja zgodnie z normą ISO 8655
  • Tworzenie certyfikatów stanu przed i po usłudze
  • Stosowanie oryginalnych części zamiennych danego producenta
Zamów wycenę
W oparciu o 20-letnie doświadczenie z zakresu kalibracji, naprawy i serwisowania pipet firma VWR opracowała specjalne plany zarządzania pipetami. Każdy z nich stanowi kompletny pakiet usług dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkownika.
VWR Light – kalibracja i regulacja w przystępnej cenie
Jeśli użytkowane w placówce pipety są kalibrowane kilka razy w roku, każdorazowe przeprowadzanie czynności konserwacyjnych może nie być konieczne. Odpowiedzią na te zróżnicowane wymagania jest pakiet „VWR Light”, który można z łatwością łączyć z pakietami VWR Care, VWR Eco czy VWR Pro.
VWR Eco – profilaktyczna konserwacja, kalibracja i regulacja w przystępnej cenie
Jeśli zgodność ze standardami ISO nie jest wymagana, idealnym rozwiązaniem jest ekonomiczny pakiet „VWR Eco”. Szeroki zakres konserwacji profilaktycznej i 2 serie po 4 pomiary po wykonaniu usługi stanowią gwarancję znakomitego stanu pipet za przystępną cenę.
VWR Pro – profilaktyczna konserwacja, kalibracja i regulacja w przystępnej cenie, zgodnie z normą ISO8655
Tak jak w przypadku pakietu „VWR Eco” wykonywana jest dokładna konserwacja profilaktyczna mająca na celu zapewnienie doskonałego stanu pipet. Po wykonaniu usługi wykonywana jest kalibracja obejmująca 3 serie po 10 pomiarów wg normy ISO 8655.
VWR Compliant – kompletny plan GLP/GMP zgodny z normą ISO8655
Przed przystąpieniem do konserwacji profilaktycznej wykonuje się 3 serie po 10 pomiarów w celu zebrania danych o stanie sprzed wykonania usługi. Następnie wykonywane są profilaktyczne czynności konserwacyjne i kolejna kalibracja obejmująca 3 serie po 10 pomiarów. Klient otrzymuje 2 certyfikaty kalibracji – sprzed i po wykonaniu usługi.
VWR Care – pipety w doskonałym stanie
Kalibracja stanowi podstawowy element procesów zapewniania jakości. A jaką rolę odgrywa konserwacja profilaktyczna? Pakiet „VWR Care” to rozwiązanie dla klientów, którzy regularnie kalibrują użytkowane pipety we własnym zakresie, ale nie wykonują profilaktycznych czynności konserwacyjnych. Pakiet „VWR Care” obejmuje wyłącznie konserwację profilaktyczną, z wykluczeniem kalibracji. Pakiet ten umożliwia utrzymanie pipet w doskonałym stanie, nie obejmuje jednak czynności sprawdzających zgodność parametrów precyzji i powtarzalności ze specyfikacją.
Download order form
Wszyscy nasi technicy posiadają stosowne certyfikaty i odbyli szkolenie u producentów, a także w naszym centrum serwisowym w Holandii. Dzięki uzyskaniu certyfikatu ISO 17025 usługi w zakresie kalibracji możemy przeprowadzać na miejscu lub w placówce klienta. VWR jest jedyną firmą certyfikowaną na usługi serwisowania pipet wszystkich producentów zgodnie z wymaganiami norm FDA, ISO i GMP/GLP.