Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Przygotowanie próbek
Przygotowanie próbek
Prawidłowe przygotowanie próbek jest kluczowe dla uzyskania dokładnych wyników. Firma VWR oferuje duży wybór produktów – od mieszadeł i mieszarek do automatycznych systemów do trawienia i destylacji.
  • Aparaty do mineralizacji pomogą określić zawartość azotu, ChZT (COD) i śladów metali w wodzie, metodami zgodnymi z normami.
  • Aparaty do destylacji służą do określenia stężenia azotu, fenolu, całkowitej zawartości cyjanków, alkoholu, amoniaku, konserwantów i dwutlenku siarki.
  • Aparatów do ekstrakcji używa się w wielu różnych sytuacjach, np. przy określaniu zawartości pestycydów, polichlorowanych bifenyli (PCBs), dioksyn, fenoli, halogenków, olejów i smarów