Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Substancje zawieszone
Substancje zawieszone
Firma VWR oferuje różnorodne produkty do pomiaru jakości wody z punktu widzenia zawartości substancji zawieszonych: 
  • Metoda szybka z analizatorami wilgoci/wagosuszarkami
  • Metody z wirowaniem lub filtracją, zgodne z normami europejskimi
  • Metoda usuwania lotnych zawieszonych ciał stałych, głównie z substancji nieorganicznych lub utrwalonych ciał stałych wymaga użycia zarówno pieca, jak i wagi analitycznej.