Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)
Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC)
Całkowita zawartość węgla organicznego (TOC) obejmuje węgiel zawarty w związkach organicznych. Pomiar ten często wykorzystuje się jako niespecyficzny wskaźnik jakości wody. Szybka metoda oznaczania TOC poprzez analizę kolorymetryczną sprawia, że jest to metoda łatwa w użyciu, dostarczająca doskonałych wyników.
  • Szybkie trawienie
  • Szereg fotometrów i spektrofotometrów, a także gotowych do użycia probówek do TOC