Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Turbidymetria
Turbidymetria
Prosty i wiarygodny wskaźnik zmiany jakości wody
Pomiar mętności jest kluczowym elementem oceny jakości wody – pitnej, ścieków, wody przemysłowej i nie tylko.
Niezawodne metody monitorowania mętności mają w procesie produkcji wody pitnej zasadnicze znaczenie. O tym, jak ważne są pomiary tego parametru, doskonale wiedzą przedstawiciele organizacji zajmujących się zdrowiem i bezpieczeństwem publicznym na całym świecie.
Nagła zmiana stopnia zmętnienia może wskazywać na pojawienie się dodatkowego źródła zanieczyszczeń (biologicznych, organicznych lub nieorganicznych) lub na nieprawidłowości w procesie oczyszczania wody.
Masz pytania dotyczące turbidymetrii? A może jest to dla Ciebie zupełnie nowe zagadnienie i chcesz uzyskać więcej informacji? Kliknij poniżej, aby pobrać broszurę prezentującą teoretyczne podstawy turbidymetrii.
W praktycznych zastosowaniach istotne problemy mogą negatywnie wpływać na dokładność stosowanego urządzenia. Aby mieć pewność, że urządzenie działa prawidłowo i zapewnia jak najwyższą dokładność wyników, należy poddać je kalibracji. Kliknij poniżej, aby pobrać broszurę dotyczącą danych technicznych wzorców.
- Informacje o produkcie
Stacjonarny mętnościomierz z serii TL23 firmy Hach
Wiarygodne pomiary przy wysokim poziomie mętności
Mętnościomierz, który umożliwia łatwe wykonywanie badań w najbardziej wymagających zastosowaniach związanych ze ściekami i procesami przemysłowymi.
  • Łatwy w obsłudze kolorowy ekran dotykowy
  • Łatwe zarządzanie danymi i funkcje eksportu
  • Wiarygodne wyniki
W zestawie kuwety na próbki, wzorce i akcesoria
- Informacje o produkcie
Nowy przenośny mętnościomierz TIR200 firmy VWR
Łatwe, szybkie i dokładne pomiary na miejscu
Do pomiaru wody różnych kategorii – od pitnej po ścieki – w tym cieczy zabarwionych i bezbarwnych.
Zgodność z normą EN ISO 7027.
- Informacje o produkcie
Czujniki mętności IDS firmy WTW – cyfrowe urządzenia wyposażone w technologię łączności bezprzewodowej
VisoTurb® 900-P: praktyczny, cyfrowy czujnik IDS do pomiaru mętności
  • Praktyczny czujnik mętności umożliwiający wykonywanie pomiarów w wodach powierzchniowych i wodzie z procesów przemysłowych
  • Prosta 2- lub 3-punktowa kalibracja
  • Zgodne z wieloparametrowymi miernikami MultiLine® IDS firmy WTW
Pełna oferta mętnościomierzy
Pełna wzorców mętności