Chcesz zalogować się jeszcze raz?
Autoklawy i akcesoria laboratoryjne
Autoklawy i akcesoria laboratoryjne
Autoklawy wykorzystuje się do sterylizacji sprzętu i materiałów poprzez poddanie ich działaniu nasyconej pary wodnej pod zwiększonym ciśnieniem.
Typowym wsadem są zwykle szkła laboratoryjne, sprzęt, oprzyrządowanie i oczywiście podłoża hodowlane. Coraz powszechniej wykorzystuje się autoklawy także do obróbki i sterylizacji materiałów odpadowych, takich jak odpady chorobotwórcze, przed ich utylizacją.
Oferta obejmuje autoklawy stołowe i większe autoklawy laboratoryjne o różnych pojemnościach, ładowane zarówno od przodu jak i od góry. Urządzenia te pochodzą od wszystkich większych dostawców oraz z naszej serii VWR Collection.
W przypadku, gdy wymagana jest walidacja sterylizacji w autoklawie, firma VWR oferuje ogromny wybór rejestratorów danych oraz innych niezbędnych akcesoriów, takich jak koszyki, tacki i folie.